Columnas para UHPLC y Avantor® ACE® HPLC
Avantor® fabrica la gama de columnas Avantor® ACE® UHPLC/HPLC basadas en sílice ultrainerte. Las fases Avantor® ACE® incorporan los últimos avances en el diseño de fase estacionaria LC y proporcionan a los cromatógrafos más opciones de selectividad alternativa, sin comprometer la estabilidad o la resistencia.
Las fases Avantor® ACE® LC se han diseñado específicamente para resolver problemas cromatográficos e incluyen las fases exclusivas C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, CN-ES, SuperC18 y SuperPhenylHexyl, así como una amplia gama de fases con tamaños de poro de 100 Å y 300 Å. Descubra cómo pueden ayudarle las selectividades Avantor® ACE® en sus retos cromatográficos. Avantor® ACE®: columnas de LC superiores
NEW! Avantor® ACE® Excel Glycan Column
NEW! Avantor® ACE® Excel Oligo Column
Avantor® ACE Stationary Phase Portfolio
• 17 different stationary phase selectivities based on fully porous inert silica
• Additional 2 stationary phases based on solid core particle technology with extended pH range
• 7 particle sizes with lengths between 30mm – 300mm
• Choice of column id’s between 0.075mm – 30mm
Kits de desarrollo de métodos Avantor® ACE®
Los kits de desarrollo de métodos de Avantor® ACE® (MDK) están diseñados para maximizar la selectividad, de modo que ofrecen un potente y fiable enfoque al desarrollo de métodos UHPLC/HPLC. Basadas en sílice ultrainerte y de gran eficacia, las fases Avantor® ACE® incorporan los últimos avances en el diseño de fases estacionarias para LC y proporcionan a los cromatógrafos más opciones de selectividad alternativa, sin comprometer la estabilidad o la resistencia.
Avantor® ACE® HILIC
Las columnas ACE® HILIC se han diseñado específicamente para aplicaciones de HILIC y son especialmente útiles para la separación de analitos polares. Estas columnas están disponibles en tres fases HILIC patentadas (HILIC-A, HILIC-B y HILIC-N), desarrolladas para permitir a los cromatógrafos lograr separaciones HILIC correctas y reproducibles con un enfoque sistemático al desarrollo de métodos.
Kits de Desarrollo de Métodos Avantor® ACE con Software Chromsword de Desarrollo de Métodos
Resuelva los desafíos de desarrollo de método de forma sistemática y eficiente - usando columnas Avantor® ACE y el software para desarrollo de método Chromsword 5.1 Lite El Kit de Desarrollo de Método Avantor® ACE ChromSword incluye 6 fases Avantor® ACE alternativas, una copia del Chromsword 5.1 Lite offline con una licencia de activación de 6 meses y gran cantidad de información y soporte técnico - la combinación perfecta para introducir un protocolo de desarrollo de método mejorado en su laboratorio.
Área de conocimiento Avantor® ACE®
Somos especialistas en cromatografía dedicados al desarrollo de soluciones que satisfagan las demandas de nuestros colegas que trabajan en compañías farmacéuticas y de biotecnología, universidades, hospitales, institutos de investigación, organismos gubernamentales y en las industrias de control de procesos y medioambiental.
Nos hemos ganado una reputación sin parangón gracias a la excelente calidad y precios competitivos de nuestros productos: todo ello respaldado por la asistencia técnica especializada y el servicio posventa.
En el Área de conocimiento Avantor® ACE® nos sentimos muy felices de poder compartir con usted estos conocimientos.
Descargue la guía completa de aplicaciones Avantor® ACE® | Póngase en contacto con el servicio técnico |