Columnas para HPLC Supelco de Merck
Con la adición de la gama Supelco de las columnas de HPLC y UHPLC podemos ofrecerle la gama más completa de las fases fijas. Aquí encontrará los productos claves de la gama Supelco de Merck para satisfacer todas sus necesidades de análisis de cromatografía.
Purospher® STAR
La base de sílice de las columnas de Purospher® STAR es 99,999 % pura. Esta pureza extremamente elevada permite una amplia gama de pH que permite disponer de un extenso abanico de opciones de análisis. Además, se ha dado un cuidado meticuloso al control de la calidad en todos los aspectos de la estructura y la química del sílice. Estos factores garantizan que las columnas siempre tengan un resultado consistente, lo que se ha traducido en un método de reproducibilidad en el que usted puede confiar.
Recursos adicionales
Chromolith®
Para acelerar realmente las separaciones cromatográficos, no hay mejor opción que nuestras columnas para HPLC de Chromolith® . Debido a su tecnología monolítica revolucionaria, las columnas de Chromolith® proporcionan separaciones excelentes en una fracción del tiempo necesario que necesitan las columnas de partículas convencionales.
Recursos adicionales
Chromolith® WP300
Chromolith® Las columnas WP300 han demostrado un gran potencial y superioridad en comparación con el sílice estándar. En contrate con las columnas de partículas empaquetadas convencionales, las columnas de sílice monolíticas de poro ancho (300 Å) están fabricadas con una única varilla continua de sílice poroso de gran pureza que se enlaza con C18, C8, C4 y la proteína A en función del uso de la columna.
Recursos adicionales
Bioshell
Las columnas BIOshell™ son la innovación más reciente en la tecnología de partículas Fused-Core™: columnas para U/HPLC de alta eficiencia para la separación de proteínas, péptidos y glicano. Las columnas BIOshell™ se pueden utilizar en la instrumentación para HPLC o UHPLC equipada con un espectrómetro de masa o cualquier otro detector.
Recursos adicionales
ZIC®-HILIC
The selectivity offered by ZIC®-HILIC is suitable for a wide variety of molecules containing hydrophilic or ionisable functional groups. This includes compounds such as carbohydrates, metabolites, acids and bases, organic and inorganic ions, metal complexes, amino acids, peptides, protein digests, plant and cell extracts, plus much more. Such compounds are normally characterised by a small or negative LogP value and have poor retention on reversed-phase columns.
Additional Resources
Ascentis Express
Basada en la innovadora tecnología de partículas Fused-Core™, Ascentis® Express ofrece una velocidad y eficiencia elevadas de partículas de menos de 2 µm, pero a aprox. a la mitad de contrapresión para la misma longitud de columna. Esta baja presión significa que Ascentis Express puede utilizarse en sistemas convencionales para LC-MS, así como en sistemas de media presión, UPLC™ y otros sistemas de presión ultraelevada.