Zapatos y botas para salas limpias
El calzado se lleva durante muchas horas al día y debe ofrecer seguridad (para las personas y para los procesos), así como comodidad.
Existen diferencias en el calzado para seguridad, protección e industria que están diseñados según las siguientes normas europeas:
EN 61340-5-1: Protección de componentes frente al fenómeno electrostático. Requisitos generales
EN 4843-100: Requisitos sobre los ensayos de antideslizamiento
EN ISO 20344: Requisitos y métodos de ensayo
EN ISO 20345: Especificaciones del calzado de seguridad
EN ISO 20346: Especificaciones del calzado de protección
EN ISO 20347: Especificaciones del calzado profesional
Debe usarse calzado impermeable siempre que haya presente grandes cantidades de líquido. Deben llevarse zuecos de PU o zapatos de microfibra que se puedan limpiar y desinfectar. Cuando sea necesario limitar o prevenir la carga electrostática, es esencial un calzado antiestático o protegido frente a ESD.
Shoes and Boots
Please choose from a list of products and refine your search by attributes...