Toallitas e hisopos para salas limpias
Las toallitas para salas limpias se encuentran entre los consumibles más importantes en las salas limpias y entornos controlados. Son parte integral de un proceso de limpieza complejo que elimina contaminantes por lo general no visibles a simple vista y que ayudan en el mantenimiento de una buena higiene básica con una impresión visual de limpieza.
Para garantizar una limpieza eficaz, las toallitas para salas limpias deben ser capaces de absorber una gran variedad de contaminantes de superficies en el menor tiempo posible y sin que distribuyan ellas mismas más contaminación en forma de contaminantes microbiológico, partículas, fibras o iones.
Puesto que los requisitos de las salas limpias varían ampliamente, las toallitas que se seleccionen deben ser apropiadas para la aplicación. Los diversos materiales y estructuras de las toallitas tienen un efecto importante sobre su rendimiento técnico y funcional.
Toallitas
Nuestras toallitas para salas limpias están disponibles en diferentes variantes y dimensiones para aplicaciones de salas limpias específicas (como toallitas prehumedecidas, estériles, no estériles y toallitas con bordes sellados).
Dispenser for Wipes
Plexiglass dispenser for a clean storage of your cleanroom wipe assortment, suitable for table dispensing.
Accesorios especiales
Ofrecemos una gama de herramientas para tareas de limpieza especiales como protector de sobremesa Cyto o manoplas.
Esponjas
Para la eliminación de contaminación resistente y pastosa.
Hisopos
Hay disponible hisopos con una gran variedad de mangos y formas de cabeza, así como en versión ESD.