Ionización de salas limpias
Para los seres humanos las cargas electrostáticas, así como las descargas, son generalmente inocuas. Sin embargo, en la fabricación de microelectrónica y chips, la carga o descarga puede afectar a la calidad del producto.
Particularmente en el campo de la microelectrónica, la descarga electrostática (ESD) puede causar defectos en los semiconductores y placas de circuitos con graves consecuencias para la funcionalidad, por ejemplo en ordenadores, teléfonos o dispositivos médicos. Además, puede causar alteraciones en el curso de producción ya que las superficies cargadas electrostáticamente (ESA) atraen partículas contaminantes.
Además de otras medidas protectoras, como superficies conductoras, dispositivos y ropa, la ionización es la solución para este tipo de problemas. Se usan diversos dispositivos apropiado según el área o producto que se va a ionizar:
Ionizadores superiores
Para la neutralización del decaimiento de la carga estática sobre una superficie de trabajo completa. Con sopladores de dos o tres ventiladores con control de velocidad y elemento de calentamiento integrado para comodidad del operador. Los componentes y materiales usados no tienen silicona y son adecuados para salas limpias.
Ionizadores de sobremesa
Suficientemente portátil para aplicaciones de campo gracias a su diseño compacto. Soplador ionizante para controlar cargas electrostáticas. Con tecnología de circuito de autocontrol de equilibrio. Sistema de cableado modular para suministro de corriente de hasta 3 unidades de una fuente de alimentación estándar.
Pistolas de aire ionizante
Neutralización del decaimiento de la carga estática para procesos de limpieza y eliminación efectiva de la contaminación con partículas gracias a la potente fuerza de soplado. Las pistolas de aire ionizante son ligeras, con un diseño ergonómico y manguera flexible para comodidad del operador.
Contacto