Guía práctica: limpieza segura del material de vidrio de laboratorio
Por DWK Life Sciences
El material de vidrio de laboratorio tiene contacto frecuente con diversas sustancias de forma repetida y garantizar que el equipo se pueda reutilizar de manera segura requiere un proceso de limpieza robusto.
La limpieza eficaz también ayuda a prolongar la vida útil de los productos utilizados y protege la validez del trabajo futuro.
El acto de limpiar el material de vidrio de laboratorio para su reutilización a menudo se conoce como reprocesamiento y se puede llevar a cabo manualmente, con el uso de equipos de lavado automatizados o una combinación de ambos.
Este blog describe los pasos básicos para un reprocesamiento efectivo, así como consejos generales para limpiar el material de vidrio de manera segura.
Explicación del material de vidrio de laboratorio de reprocesamiento
Un ciclo completo de limpieza o reprocesamiento generalmente consta de cuatro etapas, aunque no todas son siempre necesarias.
- Limpieza inicial – Este paso garantiza la eliminación de cualquier contaminación adherida de las superficies del material de vidrio de laboratorio, utilizando productos químicos de proceso si es necesario.
- Neutralización – Si es necesario, este proceso se lleva a cabo para neutralizar los residuos de cualquier producto químico de proceso empleado en las superficies de los artículos de vidrio de laboratorio durante la limpieza. Dado que los productos químicos de proceso alcalinos se utilizan normalmente en los procesos de limpieza, los productos químicos ácidos se utilizan generalmente para la neutralización.
- Aclarado – Este paso elimina cualquier contaminación disuelta / desprendida restante y el producto químico de proceso empleado de las superficies del material de vidrio
- Desinfección – Esta fase solo se requiere si la clasificación de seguridad en el laboratorio o proceso específico lo exige. El objetivo de la desinfección es reducir el número de gérmenes patógenos y virus activos en las superficies de los artículos de vidrio de laboratorio y, si procede, reducir la contaminación en un grado que se acepte como seguro.
Consejos básicos para limpiar el material de vidrio de laboratorio
- Ya sea que se esté llevando a cabo un reprocesamiento completo o no, y si es manual o automatizado, hay una serie de consejos que pueden ayudar a garantizar que el material de vidrio de laboratorio y el material de vidrio recubierto de plástico se limpien de manera efectiva y segura. Aquí hay doce consejos para ayudarlo en su trabajo diario.
- Se pueden utilizar lavadoras para permitir el reprocesamiento automatizado. Los bastidores de soporte en la lavadora deben someterse a un buen mantenimiento. Los pasadores de soporte deben estar recubiertos con un material no abrasivo para evitar el contacto y el rayado entre el metal y el vidrio.
- Para el lavado manual, use solo cepillos de núcleo de plástico que tengan cerdas suaves y no abrasivas. Se pueden usar esponjas suaves y limpias u otros materiales de limpieza. No utilice cepillos ni material de limpieza con limpiadores abrasivos. Los estropajos rayarán el vidrio y no deben usarse.
- Inspeccione su material de vidrio después de limpiarlo y deséchelo si está rayado, astillado, agrietado o dañado de alguna manera.
- Hay muchos limpiacristales comerciales disponibles. Siga las instrucciones de los fabricantes para el uso de estos productos, ya que algunos son corrosivos y pueden dañar el vidrio de laboratorio.
- Los disolventes orgánicos son agentes de limpieza aceptables cuando las condiciones justifican su uso.
- No remoje el material de vidrio recubierto de plástico durante largos períodos de tiempo, puesto que esto puede acortar la vida útil del recubrimiento. No permita que los artículos de vidrio recubiertos de plástico usados permanezcan sin lavar durante largos períodos de tiempo, ya que esto dificultará la limpieza.
- No coloque metal u otros objetos duros, como espátulas, varillas de agitación de vidrio o cepillos con partes metálicas, dentro del material de vidrio. Esto rayará el vidrio y puede causar posibles roturas y lesiones.
- No utilice productos alcalinos fuertes y ácido fluorhídrico a modo de agentes de limpieza. Son disolventes de vidrio y pueden dañar el material de vidrio y, finalmente, causar roturas que pueden provocar lesiones.
- No use ningún limpiador abrasivo, incluidos los limpiadores suaves, ya que también pueden rayar el vidrio y, si se usan repetidamente, pueden causar posibles roturas y lesiones.
- No introduzca las manos en el material de vidrio mientras si usa joyas, especialmente anillos de diamantes, ya que estos marcarán el interior del material de vidrio, lo que provocará daños que podrían causar posibles roturas y lesiones.
- No caliente el material de vidrio a temperaturas superiores a 400 ° C para quemar los residuos de carbono. Esto dará lugar a la introducción de tensiones permanentes en el vidrio que pueden dar lugar a la rotura del material de vidrio, lo que provocará posibles lesiones.
- El material de vidrio recubierto de plástico no debe limpiarse con detergentes agresivos de grado químico. En su lugar, use un detergente de grado no abrasivo. Si utiliza lavavajillas o secadora, evite temperaturas superiores a 110 °C (230 °C). No se recomienda el uso de estropajos y cepillos en materiales de vidrio recubiertos de plástico.