Elija artículos de plástico de laboratorio con la compatibilidad química adecuada
Por DWK Life Sciences
Los artículos de plástico son necesarios para diversos procesos de laboratorio, pero es esencial comprender la compatibilidad química del plástico: sus propiedades físicas y cómo esto afecta la compatibilidad con los productos químicos con los que los artículos de plástico están en contacto.
Este blog proporciona una visión general de los tipos más comunes de artículos de plástico utilizados en el entorno del laboratorio, un resumen de las características clave de cada uno y consejos sobre para qué sustancias son más y menos adecuados con el fin de garantizar que el material de laboratorio tenga la compatibilidad química plástica correcta.
Polipropileno (PP)
El polipropileno, a menudo abreviado como PP, es un polímero rígido translúcido que es capaz de soportar temperaturas entre -20 y +135 ° C. Debido a su naturaleza robusta, se utiliza típicamente para la fabricación de una amplia gama de artículos generales de laboratorio, como vasos de precipitados, frascos, jarras y cilindros, por nombrar solo algunos. Como es esterilizable en autoclave a 121 ° C, los artículos fabricados con este material se pueden esterilizar y, además, se pueden usar frascos y recipientes de este material para apoyar la esterilización del contenido en su interior. El material tiene una excelente resistencia química a través de una gama de sustancias que incluyen varios ácidos como el ácido salicílico, el ácido sulfúrico y concentraciones moderadas de ácido clorhídrico. Sin embargo, hay una serie de sustancias para las que no es adecuado, incluyendo tolueno, acetona y nitrobenceno y benceno.
Politetrafluoroetileno (PTFE)
El politetrafluoroetileno, a menudo abreviado como PTFE, es un polímero rígido opaco con un rango de temperatura de trabajo mucho mayor que todos los demás plásticos, ya que se puede usar entre -200 y + 260 ° C. También cuenta con una resistencia inigualable a casi todos los productos químicos, por lo que es un material ideal para las aplicaciones de usuario más desafiantes. Este material se utiliza normalmente para fabricar frascos, vasos de precipitados y agitadores para su uso en aplicaciones de laboratorio más exigentes.
Polifluoroalcoxi (PFA)
La polifluoroalcoxi, a menudo abreviada como PFA, es una forma flexible translúcida de PTFE. Tiene las mismas propiedades valiosas que el PTFE anterior, pero su claridad y flexibilidad lo hacen ideal para la fabricación de frascos, generalmente las utilizados para el análisis de trazas de metales.
Polietileno de baja densidad (LDPE)
El polietileno de baja densidad, a menudo abreviado como LDPE, es un polímero flexible translúcido con un rango de temperatura estrecho de -50 a +80 ° C, por lo que no es adecuado para el autoclave. Su flexibilidad hace que los productos fabricados a partir de él sean prácticamente irrompibles. Es ideal para su uso donde se necesita un producto flexible, como para frascos de lavado y otros frascos dispensadores similares. Tiene buena resistencia a la mayoría de los productos químicos, sin embargo, hay una serie de sustancias para las que no es adecuado, incluyendo hexano y benceno.
Polietileno de alta densidad (HDPE)
El polietileno de alta densidad, a menudo abreviado como HDPE, es un polímero translúcido que, a diferencia del LDPE, es mucho más rígido por naturaleza. Es adecuado para su uso en temperaturas que oscilan entre -100 y +120 ° C y, al igual que los artículos de plástico hechos de LDPE, no se puede esterilizar en autoclave. Tiene un buen nivel de resistencia química y su alta resistencia a la tracción lo hace muy resistente. A menudo se utiliza para frascos donde se requiere una estructura rígida.
Polimetilmetacrilato acrílico (PMMA)
El polimetilmetacrilato, acrílico, a menudo abreviado como PMMA, es un polímero rígido transparente con un estrecho rango de temperatura entre - 60 a +50 ° C y no se puede esterilizar en autoclave. Tiene solo una resistencia química moderada (no es adecuado para su uso con acetato de butilo y acetona, por ejemplo), pero es muy resistente y se usa típicamente para escudos contra la radiación donde se requiere una excelente visibilidad y protección.
Polimetilpenteno (PMP / TPX)
El polimetilpenteno, a menudo abreviado como PMP o TPX, es un polímero rígido transparente. Tiene una baja densidad y una alta claridad y se utiliza a menudo en la fabricación de artículos de laboratorio de plástico, como vasos de precipitados y cilindros, donde es beneficioso un alto grado de claridad. Cuenta con un amplio rango de temperatura entre -180 a +145 ° C y se puede esterilizar en autoclave a 121 ° C. Tiene una resistencia química de buena a excelente, aunque todavía se requiere cuidado con una serie de sustancias, incluido el benceno.
Poliestireno (PS)
El poliestireno, a menudo abreviado como PS, es un polímero rígido transparente. Tiene un estrecho rango de temperatura de entre -40 a +90 ° C, no se puede esterilizar en autoclave y es de naturaleza frágil. Sin embargo, tiene una claridad excelente y se utiliza a menudo para fabricar envases y tubos médicos donde la visibilidad del contenido es importante. Tiene solo una resistencia química moderada, pero se puede usar con ciertos ácidos, incluido el ácido sulfúrico de menor concentración.
Policarbonato (PC)
El policarbonato es un polímero rígido transparente con un amplio rango de temperatura de entre -135 y +135 °C, por lo que es adecuado para esterilizar en autoclave a 121 °C. Tiene una resistencia química moderada, pero lo más importante es que posee una alta resistencia al impacto y, por lo tanto, se usa típicamente para escudos de seguridad y otros equipos de protección similares. Se debe tener cuidado al exponer este polímero a muchas sustancias, ya que solo tiene una resistencia química moderada, por lo que no se puede usar con ácido sulfúrico altamente concentrado o acetona, por ejemplo.
Cloruro de polivinilo (PVC)
El cloruro de polivinilo es un polímero con uno de los rangos de temperatura más estrechos de los artículos de plástico que se encuentran comúnmente en el laboratorio entre -25 y + 70 ° C. Por lo tanto, no es esterilizable en autoclave. El PVC tiene una resistencia química moderada y puede ser rígido o flexible y coloreado o transparente por naturaleza. Por lo general, se utiliza para productos generales de apoyo de laboratorio cotidianos, como bandejas y cuencos.