Mediciones digitales inteligentes para lograr mayor precisión y flexibilidad
En un principio, la medición del pH se realizaba con un electrodo de referencia y una celda de medición. Con el tiempo, el electrodo combinado los sustituyó y, posteriormente, llegó el electrodo combinado con sensor de temperatura integrado. En la actualidad, hemos dado otro paso hacia el futuro con los innovadores sensores digitales para pH, redox, conductividad, oxígeno disuelto e incluso turbidez.
Los sensores inteligentes digitales son:
- Más precisos, ya que la señal se convierte directamente en el electrodo
- Inteligentes, puesto que los números de serie y los ajustes, incluidas las fechas de calibración, se transfieren de forma automática al medidor para lograr la mejor gestión de los datos hasta la fecha
- Fáciles de usar, ya que el medidor reconoce a cada sensor
y mucho más...
VWR® Multiparameter Digital MD 8000
Ventajas de un sistema de medición digital
Vea el vídeo y compruebe cómo estas innovaciones hacen su trabajo más fácil y preciso y, además, le aportan flexibilidad para proyectos futuros.
Selección de productos
pHenomenal MD 8000 L
Medidor de sobremesa de un canal
para 6 parámetros: pH/temperatura, redox, conductividad, TDS, salinidad, oxígeno disuelto y turbidez.
Memoria con 5000 conjuntos de datos de buenas prácticas de laboratorio
pHenomenal MD 8000 H
Medidor portátil de un canal
para 6 parámetros: pH/temperatura, redox, conductividad, TDS, salinidad, oxígeno disuelto y turbidez
Memoria con 5000 conjuntos de datos de buenas prácticas de laboratorio
Sistemas WTW® Multiparameter Digital IDS
Selección de productos
WTW® IDS Multiparameter Lab meters
Medidor de sobremesa de 1 a 3 canales
para 6 parámetros: pH/temperatura, redox, conductividad, TDS, salinidad, oxígeno disuelto y turbidez.
Memoria con 5000 conjuntos de datos de buenas prácticas de laboratorio
WTW® IDS Multiparameter Portable Meters
Medidor portátil de 1 a 3 canales
para 6 parámetros: pH/temperatura, redox, conductividad, TDS, salinidad, oxígeno disuelto y turbidez
Memoria con 5000 conjuntos de datos de buenas prácticas de laboratorio
Sistemas HQD mono y multiparámetros de HACH®
Sondas duraderas Hach HQd IntelliCAL™
Medidor HQD meter Consulte las sondas duraderas de análisis de aguas HQd IntelliCAL de Hach.
Medidores de laboratorio HQD mono y multiparámetros de HACH®
Medidor de uno a dos canales: pH/temperatura, redox, conductividad, TDS, salinidad, oxígeno disuelto e ISE. Memoria GLP para 500 conjuntos de datos
Medidores portátiles HQD mono y multiparámetros de HACH®
Medidor de uno a dos canales: pH/temperatura, redox, conductividad, TDS, salinidad, oxígeno disuelto e ISE. Memoria GLP para 500 conjuntos de datos