Sensores digitales inteligentes (IDS) para realizar mediciones en condiciones ambientales exigentes de WTW, una marca de Xylem
MPP IDS: sondas digitales de profundidad multiparamétricas (hasta tres parámetros principales) con medición de profundidad incorporada para su uso en la medición de perfiles
  • Medición de profundidad de pH, conductividad, oxígeno disuelto y turbidez. Hasta tres parámetros principales simultáneos que incluyen mediciones de profundidad y temperatura
  • Medición de profundidad con compensación de la presión barométrica para obtener resultados precisos
  • Medición de perfiles sin cables enredados: rollo de cable especial con contactos deslizantes disponible
  • Nuevo sistema con cabezal de conexión
  • Sin necesidad de atornillar ni desatornillar. Con tan solo un clic obtendrá una conexión resistente a la presión y a la tensión por tracción, así como una conexión de datos segura al MPP IDS. Cuenta con cables finos de diferentes longitudes resistentes a desgarros.
Entre las aplicaciones habituales se incluyen: estudios limnológicos de aguas con una profundidad de hasta 100 m, además de mediciones en perforaciones, supervisión de vertederos y mucho más. Todos los MPP IDS necesitan el Multi 3630 para realizar mediciones.
Mediciones de perfiles de profundidad y de la calidad del agua con la sonda multiparamétrica MPP IDS:
  • Configuración sencilla
  • Mediciones de hasta 100 metros de profundidad
  • Transferencia segura de datos con una unidad flash USB
Selección de productos