Sensores Inteligentes Digitales (IDS) - Asegure el futuro - WTW, una marca de Xylem
Inteligente: los sensores IDS son inteligentes. Se conectan automáticamente, transfieren la descripción, el número de serie, el registro de calibración y el historial de calibración, así como sus parámetros completos.
Digital: los sensores IDS procesan las señales sensibles en señales digitales y las transfieren a prueba de fallas y sin errores al medidor. No hay diferencia cuando se usan módulos de cable o inalámbricos.
Sensor: Los sensores IDS se basan en sensores WTW comprobados y continuamente mejorados. Cubren casi cualquier aplicación en pH, conductividad, oxígeno disuelto y medición de turbidez.
El concepto IDS de WTW: Sensores inteligentes e digitales para parámetros estándar de pH, conductividad, oxígeno disuelto y turbidez.
El sistema IDS se basa en dos componentes: sensores digitales y los correspondientes medidores de campo y sobremesa. Innovación sobresaliente: las mediciones se procesan en el sensor, no en el medidor: 1 medidor para todos los parámetros: pH - conductividad - oxígeno disuelto - turbidez
Y además: a partir de ahora, todos los medidores de mesa IDS admiten mediciones inalámbricas.
La ventaja de IDS: ¡ miles de electrodos encontraron el camino al laboratorio!
- Procesamiento de señales sensibles en datos digitales a prueba de fallos
- Los registros de calibración se almacenan en el sensor, independientemente de cualquier medidor
- Los sensores proporcionan datos importantes para la documentación
- Medición inalámbrica con módulos inalámbricos IDS y los nuevos sensores de cabeza IDS
El sistema multiparamétrico digital de WTW para laboratorio y campo: cómo medir con sensores digitales inteligentes (IDS)
- IDS en el laboratorio: resultados seguros: aplicable para todos los propósitos: fácil de usar
- IDS en el campo: robusto e impermeable - transmisión de señal a prueba de fallos - mediciones de hasta 100 metros
- Documentación completa de GLP: fácil transferencia de datos
- Innovador y versátil, listo para todas las aplicaciones en laboratorio y campo
¿Cómo medir con IDS?
Mira el video!