Valoración según Karl Fischer
Gama de valoradores volumétricos o culombimétricos Karl Fisher y de reactivos relacionados para la determinación de agua.
- Los valoradores volumétricos Karl Fischer están indicados para volúmenes de medios a grandes de agua (rango de mg) y combinan la determinación rápida y precisa del contenido de agua con un fácil manejo
- Los valoradores culombimétricos Karl Fischer están indicados para volúmenes pequeños de agua (rango de µg) y combinan la determinación rápida y precisa del contenido de agua con un manejo muy sencillo
- Reactivos Karl Fischer
Valoradores culombimétricos Karl Fischer
Los valoradores culombimétricos de rutina Karl Fischer combinan la determinación rápida y precisa del contenido de agua con un manejo muy sencillo...
Reactivos de Karl Fischer
Aplicación de Karl Fischer para la determinación de agua...