Filtración
Los alimentos disueltos son a menudo muy difíciles de filtrar debido a la cantidad de partículas relativamente grandes presentes en la solución. Dependiendo de la aplicación y de la técnica analítica que se utilice, se pueden emplear productos que incluyen papeles de filtro plegados para filtración por gravedad o filtros de jeringa para filtración por presión positiva para aclarar las muestras.
Papeles de filtro
VWR ofrece una amplia gama de papeles de filtro...
Filtros de jeringa
La presión positiva puede facilitar la filtración.
Filtros de fibra de vidrio
Los filtros de fibra de vidrio presentan alta velocidad de flujo, gran capacidad de carga, amplia tolerancia térmica y excelente retención de precipitados...