Escasez de siloxano: soluciones alternativas para tubos
Como sabrá, actualmente hay una escasez mundial de siloxano que está forzando un suministro limitado y un aumento en los precios de la silicona a nivel mundial.
Las informaciones más recientes indican la existencia de un posible problema que perdurará varios años o que afectará a largo plazo al suministro mundial de materias primas de silicona. Desafortunadamente, estamos observando un impacto en nuestra capacidad de proporcionarle tubos de silicona de manera adecuada y nuestros precios actuales.
Masterflex ofrece una amplia gama de soluciones de tubos para satisfacer sus necesidades. Todas las formulaciones enumeradas a continuación son biocompatibles con USP clase VI y certificadas con FDA 21 CFR 177.2600 y disponen de documentos de validación. Si no está seguro de sus próximos pasos o necesita ayuda, comuníquese con nuestros especialistas en aplicaciones.
Nuestros mejores tubos para aplicaciones de alta pureza
Tubos de bomba Masterflex Puri-Flex:
- Supera a la silicona en pruebas clave de rendimiento
- Siempre disponible en stock
- Termosellables y soldables
- Bajos extraíbles o lixiviables
- Baja espalación (liberación de partículas) a los productos
- Baja unión a proteínas
Para sistemas de cosecha celular y proceso de medios, así como líneas de proceso de biorreactores.
PURI-FLEX™
Tubos Masterflex translúcidos premium que ofrecen una espalación mucho menor y una mayor vida útil de la bomba que la silicona.
Otras excelentes alternativas a los tubos de silicona:
Para la preparación de tampones y medios, ensamblajes de un solo uso y sellado/soldadura aséptica.
Pharmed™
Una opción popular de tubos opacos en la comunidad de bioprocesos. Pharmed™ no es tóxico, no hemolítico y es termosellable y soldable.
Comprar tubos Pharmed
Para la fabricación de vacunas y producción de filtración y fermentación.
PHARMAPURE®
La formulación de funcionamiento más limpia que ofrecemos, esta formulación opaca de espalación ultra baja es la opción óptima para procesos asépticos y bioprocesos.
Comprar tubos PHARMAPURE
Para la producción/procesamiento de productos químicos especializados y pruebas de diagnóstico.
CHEM-DURANCE® BIO
Si necesita productos químicos y biocompatibilidad con espalación extra baja, no hay mejor opción. Tubos opacos.
Comprar tubos CHEM-DURANCE BIO
Descargo de responsabilidad: Estas formulaciones de tubos Masterflex son biocompatibles con FDA 21 CFR y con certificación USP Clase VI y tienen documentos de validación disponibles bajo pedido. Tenga en cuenta que estas formulaciones son reemplazos sugeridos solamente; siempre realice una prueba de tubería antes de usarla en su operación.