Bombas peristálticas Masterflex® y soluciones de manejo de fluidos
Carousel
Masterflex® Los sistemas de bomba peristáltica, diseñados para una larga vida útil, ofrecen una precisión y repetibilidad superiores garantizando el rendimiento óptimo desde la fase de investigación hasta la producción a mayor escala.
Nuestras bombas ofrecen la tecnología más avanzada en biométrica, incluyendo la conectividad en la nube MasterflexLive ® , el control sencillo y los cambios de tubos: una solución de bajo mantenimiento y rentable para sus necesidades en bombas peristálticas.
Elija de entre una amplia gama de flujos con nuestra variada serie de bombas peristálticas:
- Serie Ismatec® de Masterflex De 0,0001 a 365 ml/min
- Serie L/S® de Masterflex De 0,00005 a 3400 ml/min
- Serie I/P® de Masterflex De 0,001 a 26 lpm
- Serie B/T® de Masterflex De 0,3 a 42 lpm
Con más de 10.000 opciones de bombas y muchas formulaciones de tubos, encontrará exactamente lo que necesita de la marca Masterflex® .
Productos destacados para la biofarmacología y más allá
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pumpCaracterísticas y ventajas de las soluciones de manipulación de líquidos
Nuestras soluciones de manipulación de líquidos están diseñadas para ayudar a toda su empresa. Nuestro sistema respalda la trazabilidad y la cualificación, validación y certificación (IQ/ OQ/ PQ).
Nuestras bombas disfrutan de una confianza de años para:
- Bioprocesamiento
- Suministro de productos químicos
- Alimentos y bebidas
- Dispensación de cosméticos mediante eclosionadores
- Tintas/revestimiento
- Pulpa y papel
- Semiconductores
- Agua y aguas residuales
Además, nuestras bombas se caracterizan por unas ventajas sin parangón, entre las que se incluyen:
- Diseño propio robusto que no se rompe en entornos muy severos
- Máxima calidad de precisión, exactitud y repetibilidad
- Sistema volumétrico elevado en el que el líquido solo entra en contacto con el material de los tubos
Soluciones de manipulación de líquidos: de la investigación a la producción
Dedicado al éxito de toda su ruta de fluido completa, desde la investigación hasta la producción
Masterflex® está comprometida con su éxito, desde la investigación en laboratorio hasta la producción a gran escala. Nuestras bombas y tubos robustos son duraderos, lo que se traducen en menos interrupciones durante el proceso científico, así como la precisión fiable y el cumplimiento total de las normativas, mediciones y regulaciones.
Productos destacados
Servicios personalizados y herramientas
Soluciones de ingeniería personalizada
Asociación en bombas de ingeniería personalizadas: convertir las ideas en realidad desde hace más de 50 años.
Más información
Tubos personalizados cortados a medida
Disponemos de flexibilidad para satisfacer sus necesidades y ahorrarle tiempo y dinero. Elija el tipo, la longitud y la cantidad de su tubo.
Más información
MasterflexLive®
Con MasterflexLive®, obtendrá una monitorización en tiempo real de todos los parámetros de la bomba.
Más información
Masterflex de un solo uso
Su fuente para conjuntos de bioprocesos estériles desechables
Más información
Compatibilidad química
Busque su producto químico para ver el efecto que tiene en cientos de materiales
Más información
Herramientas de selección Masterflex
¡Encuentre el sistema de bomba peristáltica incluido recomendado para usted en menos de 6 preguntas!
Más información
Conecte con Masterflex®, parte de Avantor
Conecte con Masterflex® (parte de Avantor) para estar al día con las soluciones avanzadas e innovadoras de rutas de fluidos con:
- Casos prácticos
- Webinarios
- Guías y tutoriales
Regístrese para recibir hoy las comunicaciones por correo electrónico
Ampliamos nuestras gamas de productos para servirle de la mejor forma. Vea todos los productos Masterflex.