- Home
- Featured Solutions
- Producción
- Soluciones de gestión de fluidos de Avantor
- Bombas peristálticas Masterflex® y soluciones de manejo de fluidos
- Conjuntos de bioprocesos personalizados de un solo uso de Masterflex
- Soluciones para aplicaciones biofarmacéuticas
- Proceso de fermentación de bioprocesamiento
Proceso de fermentación de bioprocesamiento
Filtro de ventilación
Muchas aplicaciones biofarmacéuticas requieren el uso de filtros de ventilación en la ventilación del depósito. Generalmente, estos filtros se esterilizan para evitar el riesgo de contaminación. Los filtros también sirven como estabilizador de presión para el entorno del depósito.
Botella de muestras
Los tanques, recipientes y botellas almacenan el producto entre las etapas de producción de fármacos. Se esterilizan o implican una barrera esterilizada entre el recipiente y el producto (como un revestimiento de tanque) para mitigar el riesgo de contaminación. Los puertos del tanque se reservan para adaptarse a las necesidades de la aplicación. Las botellas de muestras incluyen un filtro de ventilación para evitar la presurización de la botella durante la dispensación y la contaminación cruzada.