Proceso de cosecha
Sensores de temperatura
Microfiltración
Dependiendo de la planta de producción o el rendimiento del laboratorio, el filtro variará en capacidad y actuará como un filtro rugoso en la microescala.
Ultrafiltración
Uno de los pasos finales en el flujo de trabajo de cosecha, la ultrafiltración actúa para eliminar las impurezas más finas del producto de macromolécula objetivo que resulta en un concentrado. Esto generalmente se hace a alta presión.