Sistemas de bombas peristálticas Masterflex®
Las bombas Masterflex son la solución preferida en todo el mundo. Somos conocidos como líderes de la industria en el diseño, ingeniería y fabricación de tubos peristálticos y bombas de manguera, bombas dosificadoras de diafragma, bombas de vacío / presión, caudalímetros y mezcladores. Solo Masterflex le ofrece una versatilidad sin precedentes y una fiabilidad que marca estándares: rendimiento derivado de los más de 55 años de fabricación de bombas peristálticas. Nuestra experiencia y selección de más de 10.000 configuraciones de bombas nos permiten ayudarle a elegir un sistema de bombeo que satisfaga las necesidades específicas de su aplicación.p system that meets the specific needs of your application.
Masterflex® ha establecido el estándar mundial en sistemas de bombas peristálticas. Desde hace años, somos líderes de la industria en el diseño, ingeniería y fabricación de una amplia variedad de productos de manejo de fluidos, que incluyen:
- Componentes de la bomba peristáltica y sistemas completos
- Tubo de bomba peristáltica
- Bombas de ingeniería personalizada
- MasterflexLive
Nuestra experiencia, además de nuestra selección de más de 10.000 configuraciones de bombas, le permite obtener justo el sistema de bomba que necesita. En los más de 55 años de fabricación de bombas peristálticas, desde hace mucho tiempo demostramos que solo Masterflex® puede ofrecer tal versatilidad y fiabilidad estándar.
Serie de bombas peristálticas Masterflex — Compre por rango de flujo
Series Ismatec®
Microflujo, alta precisión
Rango de caudal
0,0001 a 365 ml/min
Bombas de microcaudal >
Series L/S®
Control de caudal preciso
Rango de caudal
0,00005 a 3400 ml/min
Caudal de precisión >
Series I/P®
Sistemas potentes
Rango de caudal
0,001 a 26 LPM
Caudal industrial >
Series B/T®
Tasas de caudal máximas
Rango de caudal
0,3 a 42 LPM
Bombas de caudal máximo>
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pumpIntuitive and innovative
- Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
- Store and recall standard protocols ensuring continuity
- Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation and program input, even with wet gloves on!
- The MasterSense drives offer 3 tiers of access, allowing for varying levels of programming all password protected, adhering to GMP best practices
Easy and accurate
- Operational modes include continuous run, volume dispense and time dispense
- Batch control and interval/off time in volume and time modes
- Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
- Graphical indicator lets you know when tubing is optimally calibrated
Connected and smart
- MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all MasterSense™ pump systems
- With MasterflexLive, you can choose notifications to alert you to changes in operating conditions and error messages 24/7
- Over-the-air firmware updates ensure your pump system has the latest software updates, without returning to the manufacturer
- Integrated sensors monitor air pressure to reduce the amount of foam in the media
Características y ventajas de la serie de bombas peristálticas Masterflex®
Nuestras bombas peristálticas son perfectas para productos biofarmacéuticos, manejo de fluidos y más. Son compactas, versátiles y precisas. Y gracias a nuestro diseño patentado, también son fáciles de limpiar y presentan poco riesgo de contaminación.
Características principales:
Validación de procesos simple
- El fluido está completamente contenido en el tubo y el tubo está hecho de materiales vírgenes validados y biocompatibles.
Vitalidad celular/integridad molecular
- Las bombas peristálticas son de bajo cizallamiento, lo que reduce el impacto físico en las células y moléculas grandes, aumentando la vitalidad celular general para un producto/API más efectivo.
Suministro de fluidos preciso y lineal
- El desplazamiento positivo garantiza flujos volumétricos de alta precisión en todos los rangos de presión y viscosidades en una relación lineal con las rpm; La oclusión garantiza que el producto no se deslice.
Exclusivo de Masterflex®: Propiedad de Fluid Path
- Masterflex® ofrece control sobre casi todos los aspectos de la trayectoria del fluido, como bombas, tubos, componentes, sensores y servicios de ensamblaje de clase mundial para reunirlo todo y cumplir con su programación.
Más razones para elegir Masterflex®
- Bombas autocebantes y sin sifón
- Modelos de carcasa, lavado y modulares 316SS
- Variedad de controles y conectividad del operador
- Características de seguridad y protección de acceso
Masterflex comprende los flujos de trabajo complejos de manejo de fluidos y ofrece la más amplia gama de características, componentes y caudales para que usted tenga el control.
Herramientas de selección de bombas peristálticas
Herramientas de selección Masterflex
¡Encuentre el sistema de bomba peristáltica incluido recomendado para usted en menos de 6 preguntas!
Configurador Masterflex
Monte su sistema de bomba eligiendo las características que necesita y los componentes compatibles resultantes
¿Qué caudal necesita?
0,002 a 43 ml/min
Bombas de caudal bajo>
0, 0006 a 3400 ml/min
Bombas de caudal medio >
0,001 a 42 LPM
Bombas de caudal alto>
¿Qué productos químicos está bombeando?
Relacione sus productos químicos con sus materiales
Base de datos de compatibilidad de productos químicos >
Encuentre su fórmula
Mostrar los tubos de peristálticos >
¿Qué puede influir en mi aplicación?
Bombeo de fluidos viscosos
Lea cómo bombear fluidos viscosos >
Bombeo de fluidos abrasivos
Lea sobre el bombeo de fluidos abrasivos >
¿Qué conectividad es necesaria?
Monitoreo remoto en tiempo real 24/7
Obtenga MasterflexLive >
E/S de unidad digital Masterflex
Guía de selección de accionamientos digitales Masterflex >
Ensayadas, probadas y fiables en todo el mundo:
La bomba peristáltica de elección para innumerables aplicaciones
- Instalación sencilla
y rápida Bajo mantenimiento. Fácil cambio de tubería. - Versátil
Desde la investigación hasta el proceso, gestiona casi cualquier fluido. Más opciones multicanal - Precisas
Rangos de flujo: 0,0001 ml/min a 42 L/min. Rigurosos estándares de diseño. - Duradero
De confianza desde hace más de 55 años. Amplia compatibilidad química. - Personalizables
Sistemas configurables. Muchas opciones de tubos. Fácil escalado.
¿Necesita más información o ayuda para seleccionar el producto perfecto para su aplicación?
Nuestros expertos están listos para ayudar.