Bombas peristálticas de transferencia a granel Masterflex® Series B/T®
Lo mejor de la transferencia a granel
Máxima tasa de flujo
Tasa de flujo: 0,3 a 42 LPM
Logra que el trabajo sea eficiente
Las bombas peristálticas Masterflex® de las series B/T cuentan con las tasas de flujo máximas de cualquier bomba Masterflex®. Sus ventajas incluyen:
- Transferencia a granel de la bomba peristáltica en su mejor momento
- Caudal más alto
- Rangos de flujo de 0.3 a 42 LPM
Nuestras bombas de la serie B/T simplemente hacen que su trabajo sea más eficiente. Y con sus motores pesados y excelente protección contra peligros, están diseñados para durar.
Componentes de bombeo Masterflex de las series B/T
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
A broad flow range, from 0.65 to 42 LPM (0.17 to 11.1 GPM), for integration into your higher-flow bioprocess applications. Pump head accepts B/T PerfectPosition® pump tubing sizes B/T 87 and B/T 91 for repeatable and reliable performance. Open-head sensor technology stops the drive motor when pump head is opened.
Servicios personalizados y herramientas
Soluciones de ingeniería personalizada
Asociación en bombas de ingeniería personalizadas: convertir las ideas en realidad desde hace más de 50 años.
Más información
Tubos personalizados cortados a medida
Disponemos de flexibilidad para satisfacer sus necesidades y ahorrarle tiempo y dinero. Elija el tipo, la longitud y la cantidad de su tubo.
Más información
MasterflexLive®
Con MasterflexLive®, obtendrá una monitorización en tiempo real de todos los parámetros de la bomba.
Más información
Masterflex de un solo uso
Su fuente para conjuntos de bioprocesos estériles desechables
Más información
Serie de bombas peristálticas Masterflex — Compre por rango de flujo
Series Ismatec®
Microflujo, alta precisión
Rango de caudal
0,0001 a 365 ml/min
Bombas de microcaudal >
Series L/S®
Control de caudal preciso
Rango de caudal
0,00005 a 3400 ml/min
Caudal de precisión >
Series I/P®
Sistemas potentes
Rango de caudal
0,001 a 26 LPM
Caudal industrial >
Series B/T®
Tasas de caudal máximas
Rango de caudal
0,3 a 42 LPM
Bombas de caudal máximo>
¿Necesita más información o ayuda para seleccionar el producto perfecto para su aplicación?
Nuestros expertos están listos para ayudar.