Bomba de proceso para el sector biofarmacéutico B/T® MasterSense™ de Masterflex®
Reimage bioprocessing
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Compre ahoraConnected, efficient and durable
1. Built for high-flow, continuous duty, perfect for sanitary environments— 316 polished stainless steel housing
IP66 rated for washdown
2. Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3. Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
4. Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
5. Variable flow: 0.65 – 42 LPM
VIEW FULL SPECS
6. Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely – choose PerfectPosition® pump tubiung sizes B/T 87 and B/T 91
SHOP B/T PUMP TUBING
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Funcionamiento intuitivo
Interfaz de pantalla táctil simple, incluso usando guantes
- Fácil de configurar y programar
- Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 5" con un ángulo de visión amplio y claro
- Ajuste de los parámetros con un sencillo toque - incluso con guantes
- Los modos operativos incluyen funcionamiento continuo, dispensación de volumen y dispensación de tiempo
- Control de lotes y tiempo de intervalo/apagado en los modos de volumen y tiempo
- Guarde y recupere fácilmente hasta 50 protocolos de uso común, cada uno con un nombre único
- Sepa cuándo ha alcanzado su marca: el indicador gráfico le permite saber cuándo los tubos cargados están calibrados de manera óptima
- Clasificación IP66 para lavado
Cree, guarde y recupere 50 programas de bombas mediante menús fáciles de usar
Modo continuo
Modo de tiempo
Modo de volumen
Modo remoto
Calibración de tubos
Acceso de usuarios
Conectividad avanzada y opciones de control
Remota, segura y de conformidad
Monitorización remota
- MasterflexLive es nuestra plataforma segura habilitada para la nube para el monitoreo remoto en tiempo real de todos los parámetros de la bomba Masterflex
- Supervise y ajuste los procesos críticos que se ejecutan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de personal in situ
- Las notificaciones push le avisan de cambios en las condiciones de funcionamiento y mensajes de error
Conectividad flexible
- Su elección de opciones de conectividad: MasterflexLive, EtherNet/IP o Profibus
- Acceso de tres niveles a la funcionalidad de la bomba, use esta opción para proteger su proceso controlando quién puede operar la bomba y a qué nivel
- Las actualizaciones de firmware inalámbricas le permiten automáticamente aprovechar al máximo las mejoras futuras
- Conexión a Internet a través de Wi-Fi o conector Ethernet estándar (RJ45) en la parte posterior de la unidad
La bomba perfecta para aplicaciones de gran volumen
Clasificación IP66: construido para entornos sanitarios y de lavado, incluidas salas limpias, alimentos y procesamiento de productos lácteos.
No contaminante, de bajo cizallamiento y no invasiva hace que esta bomba sea perfecta para biofarmacéutica y la atención médica.
Fluye hasta 42 LPM para garantizar caudales precisos, lo que hace que esta bomba sea ideal para la producción a gran escala.
Acceso de tres niveles y la capacidad de guardar y recuperar programas que logran que su proceso fluídico sea seguro y preciso.
Need on-demand pumping and portability?
Designed for easy and secure operation of Masterflex pump systems, the new Masterflex Bioprocess Pump Cart is ideal for efficient operation in flexible manufacturing.
Learn more![]() |
Item # MLFX77112-10 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Qué está incluido Carga rápida® Cabezal de la bomba, 3 ft (1 m) de Tygon® LFL B/T 91 tubo 06430-91; y un cable de 1,8-m con toma IEC 320/CEE22. La unidad se envía con un conjunto de enchufes / cables específicos del país; especifique el destino final al realizar el pedido. |
||||
Especificaciones de rendimiento |
||||
Capacidad de flujo | 0,65 a 42 LPM (0,17 a 11,1 GPM) | |||
rpm | Entre 11 y 321 | |||
Número de cabezas aceptadas | 1 | |||
Par máximo | Inicio: 1130 N•cm (1600 oz-in) | |||
En funcionamiento: 1017 N•cm (1440 oz-in) | ||||
Reversibles | Sí | |||
Control externo - entrada | 0 a 20 mA, 20 a 0 mA, 4 a 20 mA, 20 a 4 mA; 0 a 10 V, 10 a 0 V, 0 a 5 V, 5 a 0 V; Inicio/Parada, Dirección (CW/CCW), Prime mediante el cierre de contacto | |||
Control externo - salida | 0 a 20 mA, 20 a 0 mA, 4 a 20 mA, 20 a 4 mA; 0 a 10 V, 10 a 0 V, 0 a 5 V, 5 a 0 V; Salida de conexión (colector abierto), Motor en marcha, Cabezal abierto, Local/Remoto, Alarma general | |||
Comunicación de red | EtherNet/IP, Profibus, MasterflexLive | |||
Especificaciones eléctricas |
||||
Voltaje | Autoselección de voltaje universal 90 a 260 | |||
Corriente | 5.0 A a 115 V; 3.1 A a 230 V | |||
Clasificación de fusibles | 6 A / 250 V | |||
Tipo de motor | Servicio continuo, TENV, BLDC | |||
Tamaño del motor | 370 W (0,5 hp) | |||
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 5" con conmutación en el plano (amplio ángulo de visión); 800 x 480 píxeles | |||
Tipo de control de motor/velocidad | PWM con microprocesador | |||
Regulación de la velocidad (repetibilidad) | ±0,1 % | |||
Arranque suave/Freno electrónico | Sí/Sí | |||
Especificaciones físicas |
||||
Materiales de la carcasa | Carcasa de acero inoxidable 316, chasis de acero inoxidable, bisel de acero inoxidable | |||
Materiales del cabezal de la bomba | Acero al carbono con recubrimiento en polvo y aluminio fundido, acero inoxidable, policarbonato, Nylatron® rodillos | |||
Clasificación IP | IP66 | |||
Listados de agencias | UL, cUL, CE, DLS | |||
Temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) | |||
Temperatura de almacenamiento | De -25 a 65°C (-13 a 149°F) | |||
Nivel de ruido | <75 dBA @ 1 m (39") | |||
Dimensiones (An x F x Al) | 62.2 x 40.1 x 47,8 cm (24,5" x 15,8" x 18,8") | |||
Peso de envío | 54,5 kg (120 lb) |