Tuberías de bomba peristáltica Masterflex®
No acepte sustitutos —
Formulaciones extruidas y probadas con bombas de precisión diseñadas para proporcionar la máxima calidad para la vida útil de los tubos, la presión y la elevación por succión.
Los tubos de bomba de la marca Masterflex están extruidos de forma personalizada para adaptarse a las bombas Masterflex y han sido diseñados para durar en aplicaciones de bombas peristálticas. La consistencia de lote a lote proporciona precisión y repetibilidad.
Comprar por serie de tubos de bomba
Vea la guía de selección de tuberías de bomba Masterflex
Formulaciones de tubos superiores
Silicona
El estándar industrial biofarmaceútico
C-Flex
Para sellado aséptico, soldadura y otras aplicaciones biológicas
Puri-Flex
Vida útil de la bomba y biocompatibilidad superior. Stock garantizado
PharMed BPT
Probado para aplicaciones farmacéuticas y peristálticas
PTFE
Resistencia química absoluta y alta resistencia al calor
Chem-Durance
Excelente resistencia química; vida útil de la bomba y biocompatibilidad
Tygon E-LFL
Mayor vida útil de la bomba de todas las formulaciones de Tygon
Viton
Ideal para la conformidad requerida FDA y compatibilidad química superior.
Servicios personalizados y herramientas
Soluciones de ingeniería personalizada
Asociación en bombas de ingeniería personalizadas: convertir las ideas en realidad desde hace más de 50 años.
Más información
Tubos personalizados cortados a medida
Disponemos de flexibilidad para satisfacer sus necesidades y ahorrarle tiempo y dinero. Elija el tipo, la longitud y la cantidad de su tubo.
Más información
Otras categorías destacadas
Cómo verificar la compatibilidad de su tubería
Peso y medidas
La longitud y el diámetro de la muestra de tubería
Inmersión
Con un recipiente vacío, sumerja la muestra en su fluido durante 48 horas
Pese de nuevo, mida de nuevo,
Y compruebe si la muestra presenta hinchazón, fragilidad u otro deterioro
Prueba la bomba
En condiciones reales de temperatura, vacío/presión u otras condiciones operativas
NOTA: las formulaciones de tubos PharmaPure y Chem-Durance Bio se coextruyen con diferentes materiales internos y externos y requieren métodos de prueba modificados. Contacte con Masterflex®, parte de Avantor para obtener instrucciones de ensayos de productos químicos. Verifique nuestra base de datos de resistencia a productos químicos.
¿Necesita más información o ayuda para seleccionar el producto perfecto para su aplicación?
Nuestros expertos están listos para ayudar.