Bombas peristálticas Masterflex® I/P® Series
Soluciones de bombeo de proceso
Potentes bombas diseñadas para durar en entornos de proceso y producción desafiantes.
Rango de fluido: 0,0006 a 26 LPM
Bombas peristálticas Masterflex I/P Series cuentan con motores potentes y una mejor protección ante los peligros industriales. Ideal para aplicaciones de proceso.
Componentes de bomba Masterflex I/P Series
Características y ventajas de la bomba de la serie Masterflex I/P
Si necesita caudales nominales de hasta 26 LPM y presiones de hasta aproximadamente 2,7 bares, nuestras bombas de la serie I/P son la opción ideal. Nuestras bombas son:
- Fiables y de bajo mantenimiento, lo cual causa menos interrupciones en su proceso
- Diseñado para escalabilidad- R&D to Process
- Minimice el riesgo con un sistema cerrado, el fluido solo toca la tubería
- Maneje la transferencia de fluidos viscosos y sensibles al cizallamiento
- Perfectas para filtración, alimentación de medios, llenado de bolsas, aplicaciones de muestreo químico y más.
- Compacto
Todos los cabezales de bomba Masterflex I/P están diseñados para funcionar mejor con tubos de bomba de precisión I/P o I/P alto rendimiento, lo que garantiza la trazabilidad de lote a lote y la confianza en el rendimiento de la bomba.
La bomba Masterflex MasterSense I/P cuenta con una interfaz de pantalla táctil intuitiva, que incluye:
- Potentes motores que aceptan todas las opciones de cabezal de bomba y tubos I/P
- Guardar programas de dispensación de uso común
- Control de lotes
- Precisión de dispensación de volumen
- Conexión de red a través de EtherNet/IP estándar, Profibus, analógico o MasterflexLive
Servicios personalizados y herramientas
Soluciones de ingeniería personalizada
Asociación en bombas de ingeniería personalizadas: convertir las ideas en realidad desde hace más de 50 años.
Más información
Tubos personalizados cortados a medida
Disponemos de flexibilidad para satisfacer sus necesidades y ahorrarle tiempo y dinero. Elija el tipo, la longitud y la cantidad de su tubo.
Más información
MasterflexLive®
Con MasterflexLive®, obtendrá una monitorización en tiempo real de todos los parámetros de la bomba.
Más información
Masterflex de un solo uso
Su fuente para conjuntos de bioprocesos estériles desechables
Más información
¿Necesita más información o ayuda para seleccionar el producto perfecto para su aplicación?
Nuestros expertos están listos para ayudar.