Bombas peristálticas Masterflex® series L/S®
Versatilidad y precisión
Bombas precisas y fiables con conectividad y control fáciles de usar.
Rango de flujo: 0,00005 a 3400 ml/min
Las bombas peristálticas Masterflex de las series L/S Series incluyen velocidades fijas y variables, proporcionando accionamientos de alta precisión para un control de flujo y dispensación precisos. Ideal para uso en laboratorio, procesos y en campo.
Características y ventajas de las bombas Masterflex® serie L/S
Se confía en nuestras bombas de la serie L/S para obtener una alta precisión y un rendimiento repetible, además de las características avanzadas esperables en aplicaciones biofarmacéuticas y otras aplicaciones esenciales actuales, que incluyen: alta precisión, flujo y dispensación de precisión.
Las características y ventajas de nuestros productos incluyen:
- Alta eficiencia volumétrica
- El fluido solo toca el tubo
- Capacidad de operar en seco con aire arrastrado
- Modelos multicanal para requisitos de baja pulsación
- Teclado de control intuitivo
- Voltaje universal
- Guía de inicio rápido para una configuración más rápida
- El cambio de tubos tarda 30 segundos
- Panel frontal resistente a salpicaduras
- Flujo reversible de dirección de la bomba
- Control de flujo de precisión
Nuestras bombas son fáciles de usar, fáciles de mantener y están diseñadas ergonómicamente para una implementación de laboratorio ideal.
Encuentre más de 20 formulaciones de tubos de bomba en 10 tamaños compatibles con la serie L/S. Diseñado con precisión para las bombas peristálticas Masterflex®, proporcionando la más alta precisión y la vida útil más larga.
Componentes de bombas de las series Masterflex I/P
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Masterflex L/S® MasterSense™ Process Pump, with MasterflexLive®
Precise, repeatable performance that is quick and easy to set up and program, IP66 stainless steel housing
Masterflex UltraPharm™ Filling / Dispensing Pump for L/S® Precision Double-Y Tube Sets
A highly accurate IP66, stainless steel benchtop pump system for dosing, dispensing, and fill/finish applications
Masterflex L/S® MasterSense™ Pump, with MasterflexLive®
High precision, repeatable flow control, and reliable performance, you can have it all in one small footprint
Servicios personalizados y herramientas
Soluciones de ingeniería personalizada
Asociación en bombas de ingeniería personalizadas: convertir las ideas en realidad desde hace más de 50 años.
Más información
Tubos personalizados cortados a medida
Disponemos de flexibilidad para satisfacer sus necesidades y ahorrarle tiempo y dinero. Elija el tipo, la longitud y la cantidad de su tubo.
Más información
MasterflexLive®
Con MasterflexLive®, obtendrá una monitorización en tiempo real de todos los parámetros de la bomba.
Más información
Masterflex de un solo uso
Su fuente para conjuntos de bioprocesos estériles desechables
Más información
¿Necesita más información o ayuda para seleccionar el producto perfecto para su aplicación?
Nuestros expertos están listos para ayudar.