Sistema de bomba de llenado/acabado Masterflex® L/S® MasterSense™ con cabezal de bomba Masterflex® Ultrapharm™
La precisión es fundamental cuando cada gota cuenta
Masterflex® L/S® Sistema de bomba de llenado/acabado MasterSense™ con Masterflex® Cabezal de bomba UltraPharm™
Compre ahoraCaracterísticas que hacen que su proceso sea fácil
Perfecto para entornos sanitarios—
Carcasa de accionamiento de acero inoxidable pulido 316, clasificación IP66 y NEMA 4X para lavado
Pantalla táctil fácil de leer y operar, incluso si se usan guantes. Cree, guarde y recupere programas de bombas a través de menús intuitivos.
EtherNet/IP, Profibus, Wi-Fi, habilitado para MasterflexLive y E/S remota analógica implican opciones de conectividad y control que se adaptan a sus necesidades.
MÁS INFORMACIÓN
Velocidad máxima de 250 rpm; volúmenes de dosificación de <0,5 ml a >500 ml
VER ESPECIFICACIONES
El funcionamiento silencioso de Whisper reduce el ruido adicional en el suelo o en el laboratorio
El cabezal de la bomba de acero inoxidable 316 es esterilizable en autoclave; probado a 10 ciclos sin pérdida de flujo o rendimiento de precisión
Los rodillos de compensación y el engranaje planetario garantizan la precisión de dosificación (±0,5%), baja pulsación y larga vida útil de los tubos
Fácil entubado: reduce la resistencia en los tubos para una mayor vida útil de los tubos y reduce el riesgo de fallos prematuros.
Los conjuntos de tubos masterflex de doble Y garantizan una retención, repetibilidad y precisión adecuadas
COMPRAR TUBOS DE DOBLE Y
Modo continuo
Modo de tiempo
Modo de volumen
Modo remoto
Calibración de tubos
Acceso de usuarios
Beneficios de un cabezal de bomba con sistema de accionamiento planetario
Con el sistema de accionamiento planetario, cada rodillo es impulsado directamente por la rueda solar. Este mecanismo evita la fricción axial de empuje y tracción en el tubo, lo que resulta en una mayor vida útil del tubo, una pulsación más baja y una alta repetibilidad.
Este cabezal de bomba produce una dosificación y un flujo suaves, de bajo pulso y altamente preciso para garantizar una integridad y uniformidad óptimas. Diseñado con rodillos offset, el cabezal de la bomba proporciona un caudal lineal en todo el rango de caudal. Mientras que un rodillo extrae el fluido a través de una pata del conjunto de tubos de doble Y, el otro rodillo empuja el fluido a través de la otra pata. Además, los canales duales permiten un rpm más bajo para lograr caudales de "un solo canal". Una rpm más baja significa fuerzas de cizallamiento reducidas para mantener la integridad molecular y del fluido.
La configuración es muy fácil
Interfaz de pantalla táctil simple, incluso usando guantes
- Fácil de configurar y programar
- Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 5" con un ángulo de visión amplio y claro
- Ajuste de los parámetros con un sencillo toque - incluso con guantes
- Los modos operativos incluyen funcionamiento continuo, dispensación de volumen y dispensación de tiempo
- Control de lotes y tiempo de intervalo/apagado en los modos de volumen y tiempo
- Antidrip y rampa de velocidad disponibles en el modo Volumen: garantice la precisión y minimice la pérdida de muestras
- Guarde y recupere fácilmente hasta 50 protocolos de uso común, cada uno con un nombre único
- Sepa cuándo ha alcanzado su marca: el indicador gráfico le permite saber cuándo los tubos cargados están calibrados de manera óptima
Conectividad avanzada y opciones de control
Monitoree desde cualquier lugar
MasterflexLive
- MasterflexLive es nuestra plataforma segura habilitada para la nube para el monitoreo remoto en tiempo real de todos los parámetros de la bomba Masterflex
- Supervise los procesos críticos que se ejecutan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de personal in situ
- Las notificaciones push le avisan de cambios en las condiciones de funcionamiento y mensajes de error
Conectividad flexible
- Seleccione entre tres opciones de conectividad— EtherNet/IP, Profibus o MasterflexLive®
- Acceso de tres niveles a la funcionalidad de la bomba, use esta opción para proteger su proceso controlando quién puede operar la bomba y a qué nivel
- Las actualizaciones de firmware inalámbricas le permiten automáticamente aprovechar al máximo las mejoras futuras
- Conexión a Internet a través de Wi-Fi o conector Ethernet estándar (RJ45) en la parte posterior de la unidad
La bomba perfecta para aplicaciones de llenado/acabado de alta precisión
No contaminante, de bajo carga de cizallamiento y no invasiva hace que esta bomba sea perfecta para biofarmacéutica y la atención médica.
Acceso de tres niveles y la capacidad de guardar y recuperar programas que logran que su proceso fluídico sea seguro y preciso.
Nuestra gama de formulaciones de tubos garantiza la compatibilidad de fluidos y las aprobaciones reglamentarias que necesita.
Los tubos de bomba fabricados con precisión le brindan precisión y confiabilidad para aplicaciones de procesos críticos.
Especificaciones completas y detalles del producto |
||||
![]() |
![]() |
|||
Item # | MFLX77976-40 | MFLX77976-42 | ||
Rango de caudal | 0,007 to 635 ml/min | 0,193 to 998 ml/min | ||
Cabezal de bomba Masterflex Ultrapharm | para tubos de precisión con sensor de cabeza abierta, carcasa / rotor de acero inoxidable | para tubos de precisión de alto rendimiento con sensor de cabezal abierto, carcasa/rotor de acero inoxidable | ||
Tamaños de tubos aceptados | Doble Y L/S® 13, 14, 16, 25, 17 | Doble Y L/S® 15, 24, 35 | ||
Especificaciones de la bomba |
||||
Aprobaciones de agencias | UL, cUL, CE | |||
Precisión del control de velocidad (resolución) | ±0,1% (0,1 rpm a 250 rpm) | |||
Garantía | 2 años | |||
MasterflexLive | Monitorización remota en tiempo real de todos los parámetros de la bomba Las notificaciones push le avisan de las condiciones de funcionamiento y los mensajes de error, lo que le permite supervisar los procesos críticos de la bomba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de estar in situ. | |||
EtherNet/IP o Profibus |
Interfaz directa con redes de control de procesos basadas en Ethernet/IP o Profibus (utilizando PLC, SCADA o similar); permite el control de todos los parámetros de la bomba a través de la interfaz de red. | |||
Número de rodillos | 8 | |||
Reversibles | Sí | |||
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 5" con conmutación en el plano (amplio ángulo de visión); 800 x 480 píxeles | |||
Dispensación digital | Sí | |||
Control externo - entrada | 0 a 20 mA, 20 a 0 mA, 4 a 20 mA, 20 a 4 mA; 0 a 10 V, 10 a 0 V, 0 a 5 V, 5 a 0 V; Inicio/Parada, Dirección (CW/CCW), Prime mediante el cierre de contacto | |||
Control externo - salida | 0 a 20 mA, 20 a 0 mA, 4 a 20 mA, 20 a 4 mA; 0 a 10 V, 10 a 0 V, 0 a 5 V, 5 a 0 V; Salida de conexión (colector abierto), Motor en marcha, Cabezal abierto, Local/Remoto, Alarma general | |||
Motor | CC sin escobillas con codificador; deber continuo; reversible; 1/10 bhp (75 W) | |||
Sensor de cabezal abierta | Sí; cable de extensión incluido | |||
Materiales de la carcasa | Acero inoxidable 316 | |||
Clasificación de la carcasa | IP66 / NEMA 4X | |||
Dimensiones (An x F x Al) | 13" x 9,3" x 11" (33 x 23,6 x 27,9 cm) | |||
Peso de envío | 40,75 lb (18,5 kg) | |||
Potencia | 90 a 260 VAC, 50/60 Hz |