Unidades Masterflex® L/S® MasterSense™
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Features that make your process effortless
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system
MasterflexLive cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Modo continuo
Modo de tiempo
Modo de volumen
Modo remoto
Calibración de tubos
Acceso de usuarios
Omitir la lectura del manual de operación
Interfaz de pantalla táctil simple, incluso usando guantes
- Fácil de configurar y programar
- Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 5" con un ángulo de visión amplio y claro
- Ajuste de los parámetros con un sencillo toque - incluso con guantes
- Los modos operativos incluyen funcionamiento continuo, dispensación de volumen y dispensación de tiempo
- Control de lotes y tiempo de intervalo/apagado en los modos de volumen y tiempo
- Antidrip y rampa de velocidad disponibles en el modo Volumen: garantice la precisión y minimice la pérdida de muestras
- Guarde y recupere fácilmente hasta 50 protocolos de uso común, cada uno con un nombre único
- Sepa cuándo ha alcanzado su marca: el indicador gráfico le permite saber cuándo los tubos cargados están calibrados de manera óptima
Supervise su proceso de forma remota y almacene programas de forma segura
MasterflexLive
- MasterflexLive es nuestra plataforma segura habilitada para la nube para el monitoreo remoto en tiempo real de todos los parámetros de la bomba Masterflex
- Supervise los procesos críticos que se ejecutan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de personal in situ
- Las notificaciones push le avisan de cambios en las condiciones de funcionamiento y mensajes de error
Conectividad flexible
- Su elección de opciones de conectividad - MasterflexLive®, EtherNet/IP, o Profibus
- Acceso de tres niveles a la funcionalidad de la bomba, use esta opción para proteger su proceso controlando quién puede operar la bomba y a qué nivel
- Las actualizaciones de firmware inalámbricas le permiten automáticamente aprovechar al máximo las mejoras futuras
- Conexión a Internet a través de Wi-Fi o conector Ethernet estándar (RJ45) en la parte posterior de la unidad
Complete su sistema de bombeo
Elija entre 8 cabezales de bomba y más de 20 formulaciones de tubos para crear la bomba perfecta para su proceso
No contaminante, de bajo cizallamiento y no invasiva hace que esta bomba sea perfecta para biofarmacéutica y la atención médica.
Acceso de tres niveles y la capacidad de guardar y recuperar programas que logran que su proceso fluídico sea seguro y preciso.
Maneja fácilmente fluidos abrasivos y corrosivos que se encuentran en muchas aplicaciones químicas y mineras.
Los tubos de larga duración evitan fugas químicas y la eliminación del bloqueo de vapor, importante para los procesos de tratamiento de agua.
Elija el accionamiento o la bomba completa que sea adecuado para usted
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
100 RPM (hasta cuatro cabezales de bomba aceptados) |
600 RPM (hasta dos cabezales de bomba aceptados) |
600 RPM Easy-Load Sistema completo |
600 RPM Easy-Load II Sistema completo |
|
Rango de caudal | 0,001 to 580 ml/min | 0,006 a 3400 ml/min | 0,08 a 480 ml/min | 0,28 a 1700 ml/min |
Con EtherNet/IP y MasterflexLive | MLFX07526-20 | MLFX07526-10 | MLFX77920-40 | MLFX77920-42 |
Con Profibus y MasterflexLive | MLFX07526-22 | MLFX07526-12 | MLFX77920-50 | MLFX77920-52 |
Especificaciones eléctricas |
||||
Aprobaciones de agencias | UL, cUL, CE | |||
Garantía | 2 años | |||
MasterflexLive | Monitorización remota en tiempo real de todos los parámetros de la bomba Las notificaciones push le avisan de las condiciones de funcionamiento y los mensajes de error, lo que le permite supervisar los procesos críticos de la bomba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de estar in situ. | |||
EtherNet/IP o Profibus |
Interfaz directa con redes de control de procesos basadas en Ethernet/IP o Profibus (utilizando PLC, SCADA o similar); permite el control de todos los parámetros de la bomba a través de la interfaz de red. | |||
Precisión del control de velocidad (resolución) | ±0,1% (0,1 rpm a 600 rpm; 0.01 rpm a 100 rpm) | |||
Reversibles | Sí | |||
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 5" con conmutación en el plano (amplio ángulo de visión); 800 x 480 píxeles | |||
Dispensación digital | Sí | |||
Control externo - entrada | 0 a 20 mA, 20 a 0 mA, 4 a 20 mA, 20 a 4 mA; 0 a 10 V, 10 a 0 V, 0 a 5 V, 5 a 0 V; Inicio/Parada, Dirección (CW/CCW), Prime mediante el cierre de contacto | |||
Control externo - salida | 0 a 20 mA, 20 a 0 mA, 4 a 20 mA, 20 a 4 mA; 0 a 10 V, 10 a 0 V, 0 a 5 V, 5 a 0 V; Salida de conexión (colector abierto), Motor en marcha, Cabezal abierto, Local/Remoto, Alarma general | |||
Motor | CC sin escobillas con codificador; deber continuo; reversible; 1/10 bhp (75 W) | |||
Sensor de cabezal abierta | Sí; cable de extensión incluido | |||
Materiales de la carcasa | Carcasa de plástico ABS, chasis de aluminio pintado, bisel de aluminio pintado | |||
Clasificación de la carcasa | IP33 | |||
Dimensiones (An x F x Al) | 10-1/4" x 7-5/8" x 8-1/2" (26 x 19,4 x 21,6 cm) | |||
Peso de envío | 11 lb (5 kg) | |||
Potencia | 90 a 260 VAC, 50/60 Hz |