Bombas peristálticas de las series Masterflex® Ismatec® Microflow
Microflujo, alta precisión
Control preciso al alcance de su mano, en su laboratorio o proceso.
Rango de caudal: 0,0001 a 365 ml/min
Con tasas de caudal de 0,0001 a 365 ml/min, las bombas Masterflex Ismatec con flujo bajo le proporcionan este control preciso.
Las bombas de microflujo Ismatec son ideales para:
- Autoanálisis
- Celda de flujo
- Sipper
- OEM
- Aplicaciones de alimentación y transferencia de bajo flujo
Ofrecen la última tecnología, incluyendo MasterflexLive, fácil control y cambios de tubos, y bombas peristálticas de bajo mantenimiento y rentabilidad. Las bombas Ismatec aceptan tubos de bomba Ismatec para rutas de fluidos limpias. Los cambios de los tubos son rápidos y fáciles con varias formulaciones de tuberías disponibles para garantizar la compatibilidad con su fluido.
Bombas y tubos de bombeo Masterflex Ismatec Microflow Series
¿Por qué bombas Masterflex Ismatec?
Los beneficios de Masterflex Isamatec Pumps incluyen:
- Caudales tan bajos como 0.0001 ml/min
- Control de velocidad numérico, digital o programable de alta precisión
- Los tubos son la única pieza mojada: repletos de tecnología avanzada, la mayoría de los accionamientos son aptos para ® MasterflexLive
- Versátil: opciones de cabezal simple, dual y multicanal
- La mayoría de las unidades tiene una garantía de 2 años: proveedor registrado ISO 9000
- Otras tecnologías de bombas
Modo continuo
Modo de tiempo
Modo de volumen
Modo remoto
Calibración de tubos
Nuestros controles intuitivos de pantalla táctil incluyen:
- Control de lotes, intervalo/tiempo de apagado en modo de volumen y tiempo
- Control operativo flexible a través de pantalla y control remoto analógico (monitoreo a través de MasterflexLive)
- Conexión de red a través de Ethernet estándar (RJ45) o conectividad a través de Wi-Fi
- La conexión USB permite cargar actualizaciones de firmware descargables en la bomba
Bombas Ismatec fáciles de usar
Además de otras bombas peristálticas ISMATEC®, nuestros productos destacados incluyen:
Bombas Masterflex Ismatec® Reglo Digital Miniflex®, Avantor®
Bombas versátiles para un suministro preciso de fluido de bajo caudal, con una interfaz de pantalla táctil intuitiva.
- Las bombas compactas de sobremesa optimizan la facilidad de uso, la precisión y la fiabilidad
- Pantalla táctil TFT/RGB capacitiva de -5" (12,7 cm) para una resolución nítida y un amplio ángulo de visión
- Control operativo flexible a través de pantalla o control remoto analógico
- Modos de ejecución continua, dispensación de volumen y dispensación de tiempo: control por lotes y tiempo de intervalo / apagado en los modos de volumen y tiempo
- La bomba le permite guardar y recuperar programas de dispensación de uso común para una configuración rápida
- Anti-goteo y rampa de velocidad disponible en el modo de dispensación de volumen: garantice la precisión y minimice la pérdida de muestras
- El cabezal de la bomba Miniflex acepta tubos continuos para trayectorias de fluidos limpias e ininterrumpidas
- Acceso de usuario de tres niveles: le da la opción de controlar quién puede operar la bomba y a qué nivel
MasterflexLive® es una plataforma segura y habilitada para la nube con el fin de monitorizar bombas Masterflex; Obtenga notificaciones en tiempo real de los parámetros de la bomba, incluida la velocidad, el caudal, el volumen de dispensación y más. Puede monitorear procesos críticos que se ejecutan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de personal in situ, mientras que las notificaciones push le alertan sobre las condiciones operativas y los mensajes de error.
Conexión a Internet a través de Wi-Fi o conector Ethernet estándar (RJ45) en la parte posterior de la unidad; La conexión USB permite cargar actualizaciones de firmware descargables en la bomba.
El cabezal de la bomba Miniflex presenta un amplio ángulo de oclusión que evita el reflujo del fluido hasta la presión nominal del tubo. Los rodillos de poliéster termoplástico autolubricantes son de baja fricción y de larga duración para un funcionamiento suave y una larga vida útil.
Bombas peristálticas multicanal de alta precisión Masterflex® Ismatec® IPC, Avantor®
La nueva generación Masterflex Ismatec IPC es un sistema de bomba multicanal flexible y versátil que ofrece precisión y repetibilidad en hasta 24 canales síncronos para un mayor rendimiento. Perfectas para el autoanálisis, los estudios de reactores, el cultivo de líneas celulares y la investigación.
- El accionamiento planetario con ocho rodillos de acero inoxidable reduce las pulsaciones, aumenta la precisión del caudal y alarga la vida útil de los tubos
- Nueva e intuitiva pantalla táctil TFT/RGB capacitiva de 12,7 cm (5") para una resolución nítida y un amplio ángulo de visión
- Control operativo flexible mediante pantalla o mando a distancia (mando a distancia analógico, serie o EtherNet/IP)
- Acceso del usuario a tres niveles: le ofrece la opción de controlar quién puede manejar la bomba y a qué nivel
- La bomba le permite guardar y recuperar hasta 50 programas de dosificación de uso común para una configuración rápida
- Elija los modos de dispensación de funcionamiento continuo, volumen y tiempo; incluido el control por lotes y el intervalo/tiempo de desconexión
Estas bombas multicanal Ismatec® IPC incorporan engranajes planetarios que accionan ocho rodillos de acero inoxidable al unísono para una rotación suave y un flujo de líquido preciso. La pantalla táctil intuitiva muestra el caudal o las RPM, permite una calibración sencilla y cuenta con modos de dispensación configurables por volumen o por tiempo. La dispensación volumétrica cuenta con un exclusivo sistema de posicionamiento de los rodillos para garantizar la repetibilidad.
Mezcle y combine tamaños de tubos y formulaciones en los canales para adaptarlos a su aplicación. Los cartuchos Click'n'go™ incluidos cuentan con oclusión automática para simplificar el uso y reducir los cambios de tubos.
Bombas peristálticas Masterflex® Ismatec® Reglo Independent Channel Control (ICC), Avantor®
Controle de forma independiente el flujo y la dirección de cada canal a través del teclado o su PC.
- Caudal de 0,001 a 43 ml/min por canal - El caudal depende de las rpm de accionamiento, los rodillos y el tamaño de la tubería
- Interfaz USB para una conexión rápida a un PC
- Flexibilidad de flujo bidireccional en cada canal
Estas bombas peristálticas multicanal le permiten controlar individualmente el flujo y la dirección de cada canal desde el teclado intuitivo o a través de su computadora, ¡ampliando sus capacidades de bombeo de sobremesa con una sola unidad compacta! La bomba ofrece bombeo continuo o dispensación de precisión con capacidad de caudal bidireccional en cada canal. Además, la calibración de canales independientes minimiza las diferencias entre tubos, lo que da como resultado una elevada exactitud de calibración.
Bombas Masterflex® Ismatec® Reglo Digital multicanal, Avantor®
Bombas versátiles para un suministro preciso de fluido de bajo caudal, con una interfaz de pantalla táctil intuitiva.
- Las bombas compactas de sobremesa optimizan la facilidad de uso, la precisión y la fiabilidad
- Pantalla táctil TFT/RGB capacitiva de -5" (12,7 cm) para una resolución nítida y un amplio ángulo de visión
- Control operativo flexible a través de pantalla o control remoto analógico
- Modos de ejecución continua, dispensación de volumen y dispensación de tiempo: control por lotes y tiempo de intervalo / apagado en los modos de volumen y tiempo
- La bomba le permite guardar y recuperar programas de dispensación de uso común para una configuración rápida
- Anti-goteo y rango de velocidad disponible en el modo de dispensación de volumen: garantice la precisión y minimice la pérdida de muestras
- Los modelos de bombeo de casetes aceptan tubos de tres paradas para la carga sencilla y la retención segura
- Acceso de usuario de tres niveles: le da la opción de controlar quién puede operar la bomba y a qué nivel
MasterflexLive® es una plataforma segura y habilitada para la nube con el fin de monitorizar bombas Masterflex; Obtenga notificaciones en tiempo real de los parámetros de la bomba, incluida la velocidad, el caudal, el volumen de dispensación y más. Puede monitorear procesos críticos que se ejecutan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de personal in situ, mientras que las notificaciones push le alertan sobre las condiciones operativas y los mensajes de error.
Conexión a Internet a través de Wi-Fi o conector Ethernet estándar (RJ45) en la parte posterior de la unidad; La conexión USB permite cargar actualizaciones de firmware descargables en la bomba.
Los casetes de tubos (incluidos) aceptan tubos de 3 paradas y se introducen / extraen fácilmente para cambios rápidos de tubos. Los tubos aceptados varían de 0,13 a 3,17 mm ID para un amplio rango de flujo.
Sistemas de bombeo de velocidad variable Masterflex Ismatec® Microflex®, Avantor®
Las bombas de bajo caudal fáciles de usar cuentan con arranque/parada reversibles, remotos y cambios rápidos en los tubos.
- Cabezal de bomba de sulfuro de polifenileno (PPS), acetal y copoliéster con cuatro rodillos de acero inoxidable (SS)
- Las bombas aceptan longitudes continuas de tubería para una trayectoria de flujo limpia e ininterrumpida sin accesorios.
- Control de velocidad de una sola vuelta separado e interruptor CW / apagado / CCW con indicador de encendido LED verde: mantenimiento de la velocidad al encender / apagar la bomba o en dirección inversa.
- Motor DC de imán permanente reversible; purga del líquido antes o después del bombeo; bombeo de fluido en cualquier dirección.
- Conexiones de control remoto en la parte posterior de la bomba; Bomba de arranque/parada con cierre de contacto.
Estas bombas fáciles de usar cuentan con bombeo reversible, capacidades de control remoto y cambios rápidos de tubos. Ideal para un suministro constante de fluidos en analizadores y otras aplicaciones de bombeo de laboratorio de bajo flujo. El cabezal de bomba Microflex de carga rápida tiene una oclusión fija promedio para la tubería; No se requieren ajustes de oclusión.
Servicios personalizados y herramientas
Soluciones de ingeniería personalizada
Asociación en bombas de ingeniería personalizadas: convertir las ideas en realidad desde hace más de 50 años.
Más información
Tubos personalizados cortados a medida
Disponemos de flexibilidad para satisfacer sus necesidades y ahorrarle tiempo y dinero. Elija el tipo, la longitud y la cantidad de su tubo.
Más información
MasterflexLive®
Con MasterflexLive®, obtendrá una monitorización en tiempo real de todos los parámetros de la bomba.
Más información
Masterflex de un solo uso
Su fuente para conjuntos de bioprocesos estériles desechables
Más información
¿Necesita más información o ayuda para seleccionar el producto perfecto para su aplicación?
Nuestros expertos están listos para ayudar.