Bombeo de fluidos viscosos
Los fluidos viscosos fluyen con mucha más lentitud que los fluidos parecidos al agua por varios motivos, entre ellos:
  1. El fluido es más resistente a fluir que el agua.
  2. Las fuerzas de fricción entre la pared de los tubos y el fluido viscoso son mayores en comparación con el agua.
Las bombas (de tubos) peristálticas son ideales para bombear fluidos viscosos. Para maximizar la eficiencia de un sistema de bomba peristáltica, siga estos pasos.
  1. Reduzca la velocidad de su bomba, el fluido se moverá al cabezal de bomba solo a una tasa específica. Una vez se alcance la tasa, el incremento de la velocidad del motor no aumentará la tasa de flujo. La velocidad máxima a la que la bomba bombeará eficientemente se reducirá a medida que aumente la viscosidad y a medida que disminuya el tamaño de los tubos.
  2. Elija tubos de un tamaño mayor al requerido para bombear agua. Elija tasas de flujo aproximadas de fluidos de distinta viscosidad a 100 rpm para diferentes tamaños de tubo de bomba de Masterflex® L/S. Busque la viscosidad del fluido que bombeará, desplácese horizontalmente en el gráfico hasta la tasa de flujo que necesite y seleccione el siguiente tamaño de tubos más grande. El uso de un tamaño más grande de tubo le permite hacer funcionar la bomba con eficiencia a mayores velocidades del accionamiento.
  3. Elija tubos firmes con una pared gruesa, como el Neoprene®, Viton® o Tygon®. El rendimiento será mejor porque los tubos regresan a su forma original con mayor rapidez una vez se ocluyen en el cabezal de la bomba. Esto permite que el líquido sea arrastrado a los tubos con más fuerza.
  4. Elija tubos con un orificio liso. Esto minimizará las fuerzas de fricción. El Tygon o la silicona son buenas opciones.
  5. Presurice ligeramente la entrada de su bomba [menos de 15-20 psi (1-1,4 bar)]. Esto mantendrá llenos los tubos de entrada, permitiendo un bombeo más eficiente.
  6. Disminuya la viscosidad del fluido. Caliente su fluido, si es posible, la viscosidad suele reducirse con la temperatura.
La selección del tamaño y tipo de tubo adecuados para bombear fluidos viscosos es una ciencia inexacta. Utilice los consejos anteriores a modo de guía general y recuerde que experimentar es la mejor forma de seleccionar el tubo correcto para su aplicación.
Haga clic para ver las curvas del caudal a distintas viscosidades para los tamaños de tubo L/S recomendados para dicha viscosidad. No aconsejamos el uso de un tamaño de tubo inferior al indicado en los gráficos, pero un tamaño más grande es aceptable. Recuerde que el incremento del tamaño de los tubos aumentará su tasa de flujo porque la pérdida por fricción se reduce con un DI de mayor tamaño. No solo el fluido fluirá más fácilmente, sino que además puede utilizarse una velocidad del accionamiento más alta sin que se pierda eficiencia.
Los datos de este consejo de aplicación se recogieron a partir del uso de tubos Neoprene, el cabezal de bomba Easy-Load® adecuado y los estándares de viscosidad a 25 °C. La entrada y salida estaban a 2,5 pies (0,75 m) en horizontal de la bomba (si altura de aspiración ni cabezal de descarga).