Artículos técnicos Masterflex® y notas del producto
La creación de un ecosistema de laboratorio perfecto no es un asunto que se deba tomar a la ligera. Y no siempre es tan fácil, motivo por el cual estamos comprometidos a no solo ofrecer los mejores productos de biología, sino también a responder a preguntas para las cuales no encontraba respuesta.
Eche un vistazo a nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre nuestros productos y servicios.
Aspectos básicos sobre la bomba peristáltica
Tasas de flujo
- ¿Qué tasas de flujo son factibles?
- ¿Con qué precisión de caudal puedo contar?
- ¿Son repetibles los volúmenes medidos?
- ¿Cuál es el efecto de la viscosidad del fluido en el caudal?
Cabezales de bomba
- ¿Cuál es la presión máxima que se puede obtener?
- ¿Cuál es la presión máxima de entrada?
- ¿Cuál es la altura máxima de aspiración?
- ¿Se requieren válvulas de retención?
- ¿Pueden las bombas de Masterflex® funcionar en seco?
- ¿Son las bombas de Masterflex® autocebantes?
- ¿Son las bombas de Masterflex® bombas de desplazamiento positivo?
- ¿Son las bombas de Masterflex® bombas sin sifón?
- ¿Se pueden bombear lodos o soluciones abrasivas?
- ¿Por qué se ofrecen tantos cabezales de bomba y tamaños de tubo?
- ¿Es reversible el caudal?
Tubos
- ¿Son importantes los tubos?
- ¿Qué rangos de temperaturas de los materiales se pueden bombear?
- ¿Qué es la resistencia a productos químicos?
- ¿Qué determina la vida útil de los tubos?
- ¿Qué fórmula de los tubos ofrece la vida útil más prolongada?
- ¿Cómo afecta la velocidad de bombeo a la vida útil de los tubos?
- ¿Son los tubos compatibles con aplicaciones alimentarias y estériles?
- ¿Es difícil sustituir los tubos?
Accionamientos
- ¿Por qué los cabezales de bomba están disponibles sin accionamientos en los grupos de bombas L/S, I/P y B/T?
- ¿Se puede utilizar más de un cabezal de bomba con un único accionamiento?
- ¿Hay disponibles otros sistemas de accionamiento diferentes a los que aparecen en el catálogo general?
¿Cómo funciona una bomba de tubos de Masterflex® ?
Cada sistema de bombeo se divide en tres partes: cabezal de la bomba, accionamientoy tubos. El cabezal de la bomba consta de un rotor y una carcasa; el accionamiento crea la fuerza necesaria para mover el rotor; y los tubos actúan como la cámara de bombeo. Estas tres partes bombean el fluido siguiendo estos pasos:
- Los tubos se colocan en el alojamiento de tubos: entre el rotor y la carcasa, donde es ocluido (apretado).
- Los rodillos del rotor se mueven a lo largo de los tubos empujando el fluido. La parte de los tubos que queda detrás de los rodillos recupera su forma, crea un vacío y atrae el fluido que tiene detrás.
- Se forma un «cojín» de fluido entre los rodillos. Este es específico del DI del tubo y la geometría del rotor. La tasa de flujo se determina mediante la multiplicación de la velocidad en función del tamaño del cojín. Este cojín se mantiene bastante constante a la espera de fluidos muy viscosos.
- 4. Vea nuestra animación simple que muestra una bomba de tubos de Masterflex ® en movimiento.
Cabezales de bomba
1. ¿Cuál es la presión máxima que se puede obtener?
En función de los tubos que elija, la presión máxima que puede obtener es de 40 psi (2,7 bar); la presión nominal es de 25 psi (1,7 bar).
2. ¿Cuál es la presión máxima de entrada?
Normalmente, de 40 psi (2,7 bar), en función del DI, el grosor de pared y la fórmula de los tubos.
3. ¿Cuál es la altura máxima de aspiración?
La altura de aspiración máxima es de 29 pies (8,8 m) H20.
4. ¿Se requieren válvulas de retención?
No. Nuestros diseños únicos descartan esta necesidad.
5. ¿Pueden las bombas de Masterflex® funcionar en seco?
Sí. Pueden bombear gases, líquidos o fases mezcladas.
6. ¿Son las bombas de Masterflex® autocebantes?
Sí. Pueden desarrollar un vacío en exceso de 26" Hg (660 mm Hg).
7. ¿Son las bombas de Masterflex® bombas de desplazamiento positivo?
Sí. La tasa de flujo con agua es directamente proporcional a la velocidad del rotor hasta la capacidad máxima del accionamiento.
8. ¿Son las bombas de Masterflex® bombas sin sifón?
Sí. Un rodillo siempre aplasta los tubos cerrándolos, por lo que no se produce reflujo.
9. ¿Se pueden bombear lodos o soluciones abrasivas?
Sí. Las limitaciones están relacionadas con la viscosidad y el tamaño de las partículas en función del DI de los tubos. Para partículas duras, recomendamos un diámetro interior de tubo igual a 20 veces el diámetro de las partículas. Para partículas blandas, recomendamos que sea 4 veces el diámetro de las partículas.
10. ¿Por qué se ofrecen tantos cabezales de bomba y tamaños de tubo?
Las bombas de Masterflex® son modulares para ajustarse a la mayoría de las aplicaciones. Ofrecemos cabezales de bomba para presiones más altas, fluidos sensibles al cizallamiento y dimensiones compactas, por nombrar algunos motivos. Esto crea sinergias con la diversidad de tubos de Masterflex® disponibles en fórmulas para ácidos y bases, productos biológicos sensibles, alimentos y muchos otros tipos de fluidos.
11. ¿Es reversible el caudal?
Sí. Las especificaciones se aplican tanto en la rotación horaria como en la antihoraria.
Tasas de flujo
1. ¿Qué tasas de flujo son factibles?
Nuestros sistemas de bomba Ismatec® de Masterflex® ofrecen tasas de flujo de entre 0,0001 y 365 ml/min. Los sistemas L/S® ofrecen tasas de flujo de entre 0,00005 y 3.400 ml/min. Los sistemas I/P ofrecen tasas de flujo de entre 0,001 y 26 LPM y los sistemas B/T® ofrecen tasas de flujo de entre 0,3 a 42 LPM.
2. ¿Con qué precisión de caudal puedo contar?
Usted puede obtener una precisión de caudal superior al ±0,5 % con sistemas de caudal calibrados. Para otros sistemas, usted puede obtener una precisión de entre ±2 y 5 % para aplicaciones generales de transferencia.
3. ¿Son repetibles los volúmenes medidos?
Los volúmenes son repetibles con precisiones de ±0,5 % o mejores utilizando sistemas calibrados.
4. ¿Cuál es el efecto de la viscosidad del fluido en el caudal?
Todas las tasas de flujo se basan en agua. El incremento de la viscosidad del fluido reducirá la tasa de flujo.
Tubos
1. ¿Son importantes los tubos?
El tubo es la cámara de bombeo. La elasticidad de los tubos proporciona la altura de aspiración; su fuerza ofrece la capacidad de gestionar la presión; sus características de flexibilidad determinan la vida útil del bombeo; su orificio determina la tasa de flujo y su grosor de pared determina la eficiencia del bombeo.
Para garantizar tasas de flujo precisos y una vida útil larga de los tubos, utilice únicamente tubos de bomba de Masterflex en sus aplicaciones de tubos de bomba. Los tubos de bomba de Masterflex son su mejor elección porque, a diferencia de los tubos de uso universal, están diseñados específicamente y extruidos a precisión para cumplir con tolerancias estrictas para utilizarse en bombas peristálticas de Masterflex. Los tubos de Masterflex le ayudarán a lograr el máximo rendimiento y cumplir con los numerosos estándares y clasificaciones.
2. ¿Qué rangos de temperaturas de los materiales se pueden bombear?
El rango de temperaturas óptimo es de entre 32 y 104 °F (de 0 a 40 °C). El rango de temperaturas máx. es de entre -40 y 302 °F (de -40 a 150 °C) para los tubos y de entre 32 y 104 °F (de 0 a 40 °C) para el cabezal de la bomba.
3. ¿Qué es la resistencia a productos químicos?
Depende del tipo de tubo (véase la base de datos de compatibilidad de tuberías y productos químicos).
4. ¿Qué determina la vida útil de los tubos?
Muchos factores tienen un efecto en la vida útil de los tubos. La velocidad de bombeo, la presión del sistema, el material de los tubos y su compatibilidad con productos químicos, la abrasión del líquido (medios) que bombea, la temperatura del fluido e incluso el entorno en el que se encuentra la bomba tienen un efecto. Visite nuestra Guía de tubos STAMP para el proceso de recomendación paso a paso que ha seguido nuestro equipo de aplicaciones.
5. ¿Qué fórmula de tubo ofrece la vida útil más prolongada?
Norpreno*, PharMed* BPT, Pharmapure, Puri-Flex, Tygon E-LFL*, silicona, C-FLEX**, y Viton***, en este orden.
6. ¿Cómo afecta la velocidad de bombeo a la vida útil de los tubos?
La vida útil de los tubos es inversamente proporcional a la velocidad de la bomba. Una velocidad mínima ofrece una vida útil máxima.
7. ¿Son los tubos compatibles con aplicaciones alimentarias y estériles?
Sí. Algunas fórmulas de tubos cumplen con las especificaciones de la NSF y los requisitos de la FDA y USDA relativos a la manipulación de alimentos. Muchos pueden esterilizarse.
8. ¿Es difícil sustituir los tubos?
No, de hecho, la sustitución de los tubos es muy simple. Los cabezales de bomba EASY-LOAD®, EASY-LOAD II®, y RAPID-LOAD® con cartucho y de alto rendimiento permiten cambios de tubo rápidos y fáciles. Con el cabezal de bomba estándar, los tubos son fáciles de sustituir utilizando la llave de carga suministrada.
Accionamientos
1. ¿Por qué los cabezales de bomba están disponibles sin accionamientos en los grupos de bombas L/S, I/P y B/T?
El concepto modular le permite personalizar su sistema para una flexibilidad máxima.
2. ¿Se puede utilizar más de un cabezal de bomba con un único accionamiento?
Sí. Se puede apilar el número deseado (normalmente de dos a cuatro) en cualquier combinación utilizando los cabezales estándares EASY-LOAD hasta la capacidad de par máximo del accionamiento.
3. ¿Hay disponibles otros sistemas de accionamiento diferentes a los que aparecen en el catálogo general?
Sí. Nuestro Departamento de Ingeniería puede personalizar, diseñar o modificar cualquier accionamiento o paquete de accionamientos conforme a sus especificaciones por la compra de determinadas cantidades y aplicaciones OEM.
* Norprene, PharMed®, Tygon— marca comercial registrada de Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
**C-FLEX—marca comercial registrada de Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
*** Viton®—Marca comercial registrada de The Chemours Company.
Masterflex®: sin igual en nuestro campo
Encuentre todas las respuestas a sus preguntas sobre bombas, tubos y cualquier otra cosa que su laboratorio requiera. Póngase en contacto hoy con nosotros para cualquier duda o para realizar un pedido.