Opciones de tubo Masterflex L/S
Consiga el máximo rendimiento de sus cabezales de bomba Masterflex L/S cuando utilice tubos extruidos de precisión. Los tubos están fabricados con tolerancias estrictas para corresponder a nuestros cabezales de bomba L/S. Elija tubos de precisión o tubos de precisión de alto rendimiento. Los tubos de precisión de alto rendimiento tienen una pared más gruesa que mejora la generación de la presión, la altura de aspiración, la capacidad de bombear fluidos viscosos y la vida útil de los tubos. Elija de entre más de una docena de fórmulas diferentes.
- Silicona BioPharm Plus (curada al platino)
- Silicona BioPharm (curada al platino)
- Chem-Durance® Bio
- C-Flex®
- C-Flex® ULTRA
- GORE® STA-PURE® serie PCS
- GORE® STA-PURE® serie PFL
- Neoprene® (A 60 G)
- Norprene para alimentos (A 60 F)
- PharMed®
- PharmaPure®
- Puri-Flex™
- Silicona (curada al platino)
- Silicona (curada al peróxido)
- Tygon para productos químicos
- Tygon para alimentos
- Tygon para combustible y lubricante
- Tygon para laboratorio
- Tygon® E-LFL
- Viton®
Especificaciones de tubos de precisión
Tamaño de los tubos | L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro interior* pulg. (mm) | 0,03 (0,8) | 0,06 (1,6) | 0,12 (3,1) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) |
Tamaño del conector de manguera* pulg. (mm) | 1/16 (1,6) | 1/16 (1,6) | 1/8 (3,2) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) |
Rango de flujo con accionamiento de 6 a 600 rpm ml/min | Entre 0,36 y 36 | Entre 1,3 y 130 | Entre 4,8 y 480 | Entre 10 y 1000 | Entre 17 y 1700 | Entre 23 y 2300 |
Presión máxima, continua** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
10 psig (0,7 bar) |
||
Presión máxima, intermitente** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
||
Vacío máximo** | 26" Hg (660 mm Hg) | 20" Hg (510 mm Hg) | ||||
Altura de aspiración | 29 pies H2O (8,8 m H2O) | 22 pies H2O (6,7 m H2O) |
Especificaciones de tubos de precisión de alto rendimiento
Tamaño de los tubos | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 |
---|---|---|---|---|
Diámetro interior* pulg. (mm) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) | 0,38 (9,7) |
Tamaño del conector de manguera* pulg. (mm) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) | 3/8 (9,5) |
Rango de flujo con accionamiento de 6 a 600 rpm ml/ mín Valores en ( ) obtenidos con el cabezal de bomba de alto rendimiento |
De 10 a 1000 (de 11 a 1100) |
De 17 a 1700 (de 18 a 1800) |
De 23 a 2300 (de 26 a 2600) |
De 29 a 2900 (de 34 a 3400) |
Presión máxima, continua** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
|
Presión máxima, intermitente** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
|
Vacío máximo** | 26" Hg (660 mm Hg) | 24" Hg (610 mm Hg) |
||
Altura de aspiración | 29 pies H2O (8,8 m H2O) | 27 pies H2O (8,3 m H2O) |
*Tamaño nominal.
**El rendimiento real varía en función de la fórmula de los tubos.