Reduzca la pulsación, la salida de doble accionamiento y mejore la precisión con conjuntos de tubos de doble Y
Reduzca la pulsación, la salida de doble accionamiento y mejore la precisión con conjuntos de tubos de doble Y
Los conjuntos de tubos de doble Y se basan en dos conexiones "Y" ensambladas en una configuración de tubería de canal dividido. La división de los canales permite que dos canales de tuberías pasen a través de una bomba, duplicando efectivamente el flujo. Los conjuntos de tubos de doble Y se utilizan normalmente con dos cabezales de bomba apilados o un cabezal de bomba diseñado específicamente para conjuntos de tubos de doble Y. A medida que la bomba funciona, un canal "tira" desde el punto de unificación aguas arriba, mientras que el otro canal "empuja" hasta el punto de unificación aguas abajo, esencialmente "dividiendo" la trayectoria del fluido. La división de la trayectoria del fluido proporciona no solo el doble de la salida de la bomba (si el ancho de la trayectoria del fluido no se reduce), sino que también puede disminuir en gran medida la pulsación aguas abajo, al tiempo que aumenta la precisión de la dispensación. Además, agregar un canal adicional a un accionamiento de bomba es muy simple y no requiere tomas de corriente adicionales.
Masterflex® Juegos de tubos de doble Y
Los conjuntos de tubos Masterflex de doble Y pueden duplicar los caudales al tiempo que reducen potencialmente la pulsación hasta en un 90 por ciento, lo que resulta en una mayor precisión del flujo. Esto se puede lograr compensando los rotores en cada canal y da como resultado el patrón de flujo verde en el diagrama (que se muestra a la derecha). Un canal tira de fluido, mientras que el otro lo empuja simultáneamente hacia afuera para un flujo caudal uniforme cuando los canales están unidos aguas abajo. La reducción de la pulsación es ideal cuando preocupa la formación de espuma o la sensibilidad a la presión (por ejemplo, en algunos sensores de fluidos) o para mejorar la precisión del llenado. La compensación de los rodillos también reduce efectivamente el volumen de bolsas de fluido observadas aguas abajo, lo que significa una mayor resolución y repetibilidad en los volúmenes dispensados y una reducción de los desechos potenciales del excedente.
Alternativamente, las fuerzas de cizallamiento mecánicas, a partir de oclusiones repetidas, se pueden reducir haciendo funcionar la unidad a la misma salida de volumen, pero a unas RPM reducidas. Con dos canales de bomba, la salida se duplica, por lo que funcionar a media velocidad produce el mismo caudal que hacer funcionar un cabezal de bomba normalmente. La reducción de las RPM también reduce las cargas de cizallamiento generales que actúan sobre el fluido. Esto es beneficioso para las células vivas, moléculas grandes, otros productos biológicos, algunos lodos u otros fluidos que transportan partículas blandas o duras de varios tamaños (más pequeñas que el orificio interno del tubo, por supuesto).
Opciones a tener en cuenta al aumentar los canales con una sola unidad
Masterflex ofrece algunas opciones para aumentar los canales de bombeo activos con un solo accionamiento. Primero, asegúrese de que el accionamiento Masterflex pueda manejar el par requerido de dos o cuatro canales a la vez. Esto es más fácil de determinar por la velocidad máxima en las unidades Masterflex L/S®. Si la velocidad máxima es de 100 rpm, puede manejar hasta cuatro cabezales de bomba. Si la unidad funciona hasta 600 rpm, entonces puede manejar dos. Las unidades de E/S® Masterflex pueden manejar hasta dos canales.
Cabezales de bomba apilados
Utilice los conjuntos de tubos Masterflex de doble Y con los rodillos offset de dos cabezales de bomba Masterflex L/S Easy-Load®, Easy-Load II o I/P Easy-Load apilados para reducir la pulsación y mejorar la precisión en la dispensación peristáltica. Cuando estos cabezales se apilan, los juegos de rodillos en los cabezales adyacentes se desplazan. Mientras un rodillo extrae fluido a través de un canal del tubo de doble Y, el otro lo empuja a través del otro canal. Esto da como resultado un caudal general más suave (como se describió anteriormente) ya que la acción de tracción entre las bolsas de fluido en una bomba peristáltica se compensa aguas abajo por el otro canal de fluido.
Cabezal de bomba Masterflex UltraPharm™
Una mayor precisión de dosificación y dispensación es clave en muchas aplicaciones de bioprocesos y otra opción es el cabezal de bomba Masterflex UltraPharm. Diseñado con rodillos offset y engranajes planetarios con conjuntos de tubos masterflex L/S de doble Y patentados, el cabezal de bomba Masterflex UltraPharm produce una acción de bombeo suave y de baja pulsación que resulta en una dosificación y caudal altamente precisos para garantizar la mayor integridad y uniformidad del producto. El cabezal de bomba Masterflex UltraPharm es esterilizable en autoclave y está disponible en aluminio o acero inoxidable 316, según los requisitos de la aplicación.
Cabezales de bomba Masterflex L/S Dual-Channel Easy-Load II
También puede utilizar el cabezal de bomba de doble canal Masterflex L/S Easy-Load II para duplicar su salida*, sin embargo, el tubo se ocluye utilizando el mismo rodillo en ambos canales, por lo que la pulsación no se reducirá como lo haría mediante el uso de cabezales de bomba apilados o con el cabezal de bomba L/S UltraPharm. Para bombear dos canales síncronos, es necesaria una retención adecuada y requiere el uso de tubos del mismo tamaño en cada canal. Estos cabezales de bomba aceptan los cuatro tamaños de tubos L/S Precision L/S 13, L/S 14, L/S 16 y L/S 25. Puede alcanzar caudales de 0,06 a 1000 ml/min: el caudal depende de las rpm de la unidad y del tamaño de la tubería. *No acepta todos los tamaños de tubos L/S.
La opción más práctica para conjuntos de tubos de doble Y
La forma más conveniente de obtener conjuntos de tubos de doble Y es comprar conjuntos de tubos Masterflex de doble Y. Estos están listos para usar directamente del paquete y eliminarán el tiempo y el gasto que conlleva de hacer juegos de tubos en casa. Los tubos presterilizados también están disponibles si se requieren.
Cada formulación supera los requisitos de la FDA y USP Clase VI y cumple con los estándares USP Clase V (extraíbles). El tubo se fabrica según cGMPs farmacéuticos y es esterilizable en autoclave. Están disponibles diversas longitudes y tamaños de tubos.
Para obtener más información sobre los tubos de doble Y, consulte nuestra gama completa de productos.