Ventajas del sistema de llenado gravimétrico Masterflex®
El sistema de llenado gravimétrico Masterflex es un nuevo sistema que consta de una bomba peristáltica Masterflex combinada con un paquete de dispensación gravimétrica de la serie A&D Apollo. Se puede elegir de entre 7 paquetes de balanza. La balanza y la bomba están conectadas por un controlador A&D único que permite la realimentación de control instantánea para garantizar la precisión de la dispensación; y cualquier movimiento del fluido está contenido dentro de los tubos de la bomba Masterflex. El objetivo del sistema gravimétrico es solventar muchos problemas y desafíos.
Cree su sistema de llenado gravimétrico Masterflex
El sistema de llenado gravimétrico Masterflex es un nuevo sistema que consta de una bomba peristáltica Masterflex combinada con una balanza de la serie A&D Apollo.
Elija la unidad de bomba y los tubos para el cabezal
La bomba Masterflex y todos los movimientos del fluido están contenidos dentro de los tubos para la bomba Masterflex. De la lista, elija las unidades compatibles y sistemas de bombeo completos a continuación, luego añada un cabezal y los tubos que se adapten a su aplicación.
- Unidades digitales estándares Masterflex L/S
- Sistema de bombeo digital estándar Masterflex L/S
- Unidades digitales Masterflex L/S compatibles con la red
- Sistemas de bombeo digitales Masterflex L/S compatibles con la red
- Unidades digitales con servicio en la nube Masterflex L/S con MasterflexLive™
- Unidades de dispensación modulares digitales Masterflex L/S
- Unidades modulares digitales Masterflex I/P con entrada/salida remotas
- Bombas multicanal digitales Reglo de Ismatec
- Bombas Miniflex digitales Reglo de Ismatec
Paquete de dispensación gravimétrica A&D
Elija un paquete de balanza en base a la capacidad e inteligibilidad que necesite. Todas poseen una pantalla para la tasa de flujo (FRD) para racionalizar las aplicaciones de dosificación y llenado. Todos los paquetes incluyen una balanza de la serie Apollo GX-A y un interruptor de pedal, una tarjeta para la interfaz de la bomba, un cable de E/S remoto de 25 patillas para conectar la balanza a la unidad de bomba.
- Paquete de dispensación gravimétrica
A continuación se exponen los tres beneficios evidentes de este sistema de llenado gravimétrico:
1. Solventa los problemas habituales de desperdicio
Este sistema proporciona precisión y repetibilidad. Se contabiliza cada gota y el contenedor nunca se llena en exceso; nunca se desperdicia el producto. La balanza controla la bomba peristáltica y tiene tres modos durante el proceso de llenado para garantizar que nunca se produzca un desbordamiento. Como la bomba Masterflex puede mover el fluido a varias velocidades, la balanza se convierte en el maestro.
2. Sin problemas para la salud o seguridad derivados del vertido
El vertido manual implica peligros, no solo de pérdida de producto, sino también de daños en la balanza. La contención del fluido dentro del tubo otorga un alivio inmediato y representa una ventaja para el sistema semiautomático. La ventaja colateral es que no se requiere la intervención manual de levantar y verter, descartando así problemas de salud o seguridad al utilizar un sistema semiautomático. Además, no es necesario permanecer al lado del equipo a lo largo del proceso porque el sistema gravimétrico se gestiona autónomamente. No solo la intervención manual es nula, sino que los fluidos están contenidos dentro de los tubos.
3. Eficiencia y precisión mejoradas
Las precisiones de dispensación disponibles con la dispensación gravimétrica superan aquellas que pueden lograrse con el uso de una bomba peristáltica sola y reducen la necesidad de calibrar los tubos. Mejoran la eficiencia y precisión mediante la optimización de la producción del contenedor en el sistema en comparación con métodos más manuales.
El sistema gravimétrico Masterflex se caracteriza por:
- Proceso semiautomático
- Reducción de desperdicio, reducción de gasto relacionados con la limpieza y el producto
- Mejora de la eficiencia del proceso
- Consecución de la meta de producción
- Capacidad de mejora y ampliación
La bomba peristáltica Masterflex puede aceptar muchos tamaños de tubo diferentes, en función del cabezal de la bomba, permitiendo así llenar los contenedores con mayor rapidez mediante tasas de flujo más altas. La bomba también puede utilizarse para ampliar la producción incrementando la capacidad del motor de la bomba con bombas de mayor tamaño disponibles en Masterflex. La capacidad de la balanza, la selección de la unidad Masterflex y las opciones de tubo dan un amplio margen de personalización para satisfacer los volúmenes de llenado necesarios y permiten la compatibilidad química con la mayoría de los fluidos.