Preguntas frecuentes sobre los caudalímetros
Caudalímetro de un solo uso
- ¿Cómo funcionan los caudalímetros Masterflex®?
- ¿Qué tipo de sensor de un solo uso sería el más adecuado para mi aplicación?
- ¿Qué nivel de precisión puedo esperar lograr con cada tipo de sensor?
- ¿Pueden utilizarse estos sensores con tubos y fluidos de trabajo opacos?
- ¿Cómo se comunican estos sensores con mi sistema?
Caudalímetros de presión diferencial
- ¿Cómo funciona un caudalímetro de presión diferencial?
- ¿Necesito un filtro?
- ¿Puede un caudalímetro de presión diferencial gestionar caudal turbulento?
- Mi gas no está en STP / o cambia; ¿aún así funcionará?
- ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un caudalímetro de presión diferencial?
- ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar un caudalímetro de presión diferencial?
Caudalímetros dobles
- ¿Cómo funciona un caudalímetro doble?
- ¿Puedo utilizar un caudalímetro doble con partículas?
- Algunos caudalímetros miden en velocidad (pies/seg.). ¿Cómo puedo convertir las lecturas a volumen/tiempo?
- ¿Qué sucede si mi líquido no es agua?
- ¿El aislamiento/grosor de las tuberías afectará a mi lectura?
- ¿Un caudalímetro doble debe estar instalado de forma permanente?
- ¿Necesita un caudalímetro doble una longitud de tubería recta mínima aguas arriba?
- ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un caudalímetro doble?
- ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar un caudalímetro doble?
Caudalímetros másicos
- ¿Cómo funciona un caudalímetro másico?
- ¿Puede un caudalímetro másico dar la acumulación total de gas?
- ¿Puedo calibrar un caudalímetro másico para mi propia mezcla de gases?
- ¿Necesito un filtro?
- ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un caudalímetro másico?
- ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar un caudalímetro másico?
Caudalímetros con rueda de paletas
- ¿Cómo funciona un caudalímetro con rueda de paletas?
- ¿Qué sucede si mi líquido es espumoso y turbulento?
- ¿Qué longitud necesito para una sección recta de tubería?
- ¿Qué necesito para un sistema de rueda de paletas?
- Mi medidor lee en GPM (galones por minuto); los sensores de caudal están en pies/seg. ¿Cómo sé cuál es el adecuado para mi caudal?
- ¿Qué debo saber sobre mi sistema a la hora de hacer un pedido?
- ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un caudalímetro con rueda de paletas?
- ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar un caudalímetro con rueda de paletas?
Caudalímetros de turbina
- ¿Cómo funciona un caudalímetro de turbina?
- ¿Puedo utilizar un caudalímetro de turbina con partículas pequeñas?
- ¿Necesito una distancia en línea recta mínima antes del sensor?
- ¿Qué pasa si mi líquido tiene aire?
- ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un caudalímetro de turbina?
- ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar un caudalímetro de turbina?
Caudalímetros/rotámetros de área variable
- ¿Cómo funciona un rotámetro?
- ¿Dónde se hace la lectura?
- ¿Cuál es la diferencia entre los rotámetros de lectura correlacionada y directa?
- ¿Qué sucede si utilizo un gas o líquido en vez de agua o aire? ¿Qué sucede si utilizo agua destilada?
- ¿Puedo utilizar un rotámetro en una aplicación de vacío con contrapresión?
- ¿Puedo utilizar un caudalímetro para medir diferentes tasas de flujo?
- ¿Cuáles son las diferencias entre un caudalímetro de 150 mm y uno de 65 mm?
- ¿Debe un caudalímetro montarse verticalmente?
- ¿Qué flotador tengo?
- ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un caudalímetro de área variable?
- ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar un caudalímetro de área variable?
Caudalímetros de un solo uso
1. ¿Cómo funcionan los caudalímetros Masterflex® ?
En el sensor de caudal ultrasónico, dos juegos de sensores piezoeléctricos están ubicados en una configuración «X» a lo largo del tubo que lleva el fluido de trabajo que envía señales ultrasónicas en la dirección del caudal y en la dirección opuesta. El sistema electrónico en el interior del sensor convierte las señales piezoeléctricas en una salida de señal de la tasa de flujo. El sensor de un solo uso contiene una rueda de turbina sin fricción que es extremadamente reactiva a los cambios de caudal del líquido que pasa por ella. Un haz de IR continuo se refleja en las paletas de turbina mientras rotan creando una señal de IR pulsada que es proporcional a la tasa de flujo del medio. Cada sensor está calibrado para emitir una tasa de flujo precisa del 1 % o mejor.
2. ¿Qué tipo de sensor de un solo uso sería el más adecuado para mi aplicación?
Si usted busca un sensor de caudal muy preciso a un precio operativo muy bajo y que trabaje con fluidos por debajo de los 20 cp, entonces los sensores de caudal de un solo uso de Masterflex con su 1 % de precisión son una elección excelente. Si se requiere una alta precisión y usted desea utilizar los sensores sin tener que realizar una CIP o si usted tiene un fluido de trabajo viscoso, entonces el sensor ultrasónico de Masterflex con su 2 % de precisión y un amplio rango de viscosidades será la mejor opción.
3. ¿Qué nivel de precisión puedo esperar lograr con cada tipo de sensor?
Los sensores ultrasónicos tienen una precisión del 2 % para tasas de flujo de hasta 30 ml/min y están calibrados para la silicona curada al platino de Masterflex. El sensor funcionará con otros tipos de tubo, incluso si son opacos, pero se conseguirán mejores resultados si se utiliza la silicona curada al platino de Masterflex.
Los sensores de un solo uso tienen una precisión del 1 % para tasas de flujo de hasta 20 ml/min. La ligera paleta de turbina con cojinete de rubí es extremadamente reactiva al caudal mientras la viscosidad se mantenga por debajo de los 20 cp. Los líquidos de viscosidad superior disminuyen su precisión, por lo que para viscosidades más elevada son necesarias otras opciones.
4. ¿Pueden utilizarse estos sensores con tubos y fluidos de trabajo opacos?
Tanto los sensores ultrasónicos como los de un solo uso Masterflex® pueden utilizarse con tubos y fluidos de trabajo opacos. Debe comprobarse y, dado el caso, ajustarse la calibración del sensor ultrasónico para el fluido de trabajo si no se trata de silicona curada al platino, y es importante que el fluido de trabajo tenga una viscosidad inferior a 20 cp para que el sensor de un solo uso funcione.
5. ¿Cómo se comunican estos sensores con mi sistema?
El sensor ultrasónico tiene opciones de RS485, 4-20mA, 0-20kHz, salida de contrafase PNP/NPN montadas dentro de cada sensor, por lo que no se requieren elementos que condicionen la señal para conectar el sensor a la entrada del control.
Los sensores de un solo uso emiten un pulso de frecuencia proporcional a la tasa de flujo. Si se conecta al accesorio opcional del escáner, los datos de calibración para el sensor se capturan automáticamente y la salida del escáner genera automáticamente la salida correcta para la entrada del control.
Caudalímetros de presión diferencial
1. ¿Cómo funcionan los caudalímetros de presión diferencial Masterflex® ?
Se crea una caída de presión a medida que el agua o gas entra por la entrada del medidor. Se fuerza al fluido a formar chorros laminares delgados que fluyen paralelos a los recorridos entre las placas internas separadas o tubos capilares. La presión diferencial creada por el arrastre del fluido es medida por un sensor de presión diferencial que está conectado a la placa superior. La presión diferencial desde un extremo de las placas de flujo laminar hasta el otro extremo es lineal y proporcional a la tasa de flujo del líquido o gas.
2. ¿Necesito un filtro?
Se recomienda un filtro de 50-μm para evitar que las impurezas atasquen el elemento laminar.
3. ¿Puede un caudalímetro de presión diferencial gestionar caudal turbulento?
Sí; aunque los medidores son unidireccionales, no se requiere una sección recta de tubo o tubería.
4. Mi gas no está en STP / o cambia; ¿aún así funcionará?
Hay disponibles algunas versiones de caudalímetros másicos no térmicos para temperatura y presión fluctuantes del chorro. Estos medidores se corregirán automáticamente a STP:
5. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un caudalímetro diferencial?
—puede gestionar bases y líquidos de bajo caudal
—tiene una señal de salida para totalizar
—interruptor seleccionable para diferentes gases
6. ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar un caudalímetro diferencial?
—solo puede utilizarse con líquidos limpios
—viscosidad máxima del líquido de 5 cps
Caudalímetros dobles
1. ¿Cómo funciona un caudalímetro doble?
Una señal de alta frecuencia se proyecta a través de la pared de la tubería y en el líquido. La señal se refleja a partir de las impurezas del líquido, tales como burbujas de aire o partículas, y se reenvía al receptor. La diferencia de frecuencia entre la señal transmitida y la recibida es directamente proporcional a la velocidad de caudal del líquido.
2. ¿Puedo utilizar un caudalímetro doble con partículas?
Sí. Para poder utilizar un caudalímetro doble, el líquido debe tener partículas o burbujas. La mayoría de ellos requieren un tamaño mínimo de 25 ppm o 30 30 μm; compruebe los requisitos específicos del tamaño de las partículas en cada caudalímetro doble.
3. Algunos caudalímetros miden en velocidad (pies/seg.). ¿Cómo puedo convertir las lecturas a volumen/tiempo?
GPM= 2,45 * (diámetro interior en pulgadas)² * (VELOCIDAD en pies/seg.)
GPM= galones por minuto
DI = diámetro interior de la tubería en pulgadas.
La fórmula es para el agua. No tiene en cuenta la viscosidad, temperatura ni presión. No obstante, la temperatura, viscosidad y presión no influirán en la lectura de caudal de un caudalímetro doble.
4. ¿Qué sucede si mi líquido no es agua?
La velocidad del sonido a través del agua es de aprox. 1.470 pies/seg. La mayoría de los instrumentos están calibrados para dicha tasa. Se pueden utilizar otros fluidos, pero entonces deberá recalibrarse su instrumento.
5. ¿El aislamiento/grosor de las tuberías afectará a mi lectura?
Sí. Debe retirarse al aislamiento antes de montar el sensor.
6. ¿Un caudalímetro doble debe estar instalado de forma permanente?
No. Porque los caudalímetros dobles miden el caudal de forma externa. La mayoría de ellos puede retirarse fácilmente y moverse de un sitio a otro.
7. ¿Necesita un caudalímetro doble una longitud de tubería recta mínima aguas arriba?
Sí. Los caudalímetros dobles requieren diez diámetros de tubería de cualquier válvula, pieza en T, codo, etc. Los caudalímetros dobles también requieren un caudal completo de tubería.
8. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un caudalímetro doble?
—no es invasivo
—adecuado para lodos, líquidos aireados
—portátil
9. ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar un caudalímetro doble?
—no adecuado para líquidos limpios
—requiere tuberías rectas aguas arriba
Caudalímetros másicos
1. ¿Cómo funciona un caudalímetro másico?
En condiciones normales, un volumen de gas tiene cierta masa. A medida que se aplica presión y temperatura, el volumen cambiará, pero la masa permanecerá constante. Los caudalímetros másicos miden el caudal en base a la masa molecular del gas; esta medición es independiente de la temperatura y la presión. Una técnica para medir el caudal másico es enviar una parte del caudal para que atraviese un tubo sensor. En el tubo, el gas se calienta en una bobina y luego se mide aguas abajo. La temperatura diferencial está relacionada directamente con el caudal másico.
2. ¿Puede un caudalímetro másico dar la acumulación total de gas?
Sí, la mayoría de los caudalímetros másicos tienen salidas de 0-5 VDC o 4-20 mA. Para monitorizar la acumulación total, conecte un totalizador/monitor con una entrada adecuada (0-5 VDC o 4-20 mA).
3. ¿Puedo calibrar un caudalímetro másico para mi propia mezcla de gases?
Esto es posible si la mezcla no es demasiado complicada. Póngase en contacto con nuestro departamento de aplicaciones para saber los precios y la disponibilidad de las calibraciones para mezclas de gases.
4. ¿Necesito un filtro?
Los caudalímetros másicos requieren gases limpios; en general, cualquier partícula de un tamaño superior a 50 μm requiere un filtro aguas arriba en el medidor. Compruebe cada medidor en función de los requisitos específicos.
5. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un caudalímetro másico?
—mide la masa directamente
—puede gestionar aplicaciones, cuya temperatura de chorro y cuyas presiones de línea fluctúen.
6. ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar un caudalímetro másico?
—está calibrado para un tipo de gas específico
Caudalímetros con rueda de paletas
1. ¿Cómo funciona un caudalímetro con rueda de paletas?
Los imanes están instalados en cada paleta del sensor, que está insertado en el líquido. Cuando la paleta gira, se genera una salida de frecuencia eléctrica que es proporcional a la velocidad del caudal.
2. ¿Qué sucede si mi líquido es espumoso y turbulento?
Dado que estos sensores utilizan características de caudal laminar, los líquidos espumosos o turbulentos no se leerán con precisión. Los sensores también tienen que estar instalados en una sección recta de tubería de pleno caudal.
3. ¿Qué longitud necesito para una sección recta de tubería?
Para sistemas sin codos ni restricciones, necesita un mínimo de 15 diámetros de tubería aguas arriba y 5 diámetros de tubería aguas abajo.
4. ¿Qué necesito para un sistema de rueda de paletas?
a. sensor de caudal
b. racor para tubería
c. medidor o controlador para leer las señales del sensor e indicarlas en GPM o LPM
5. Mi medidor lee en GPM (galones por minuto); los sensores de caudal están en pies/seg. ¿Cómo sé cuál es el adecuado para mi caudal?
Para convertir la velocidad a caudal, utilice
GPM= pies/seg x (diámetro interior)2 x 2.45
GPM= galones por minuto
DI = diámetro interior de la tubería
Esta fórmula es para el agua. No tiene en cuenta la viscosidad, temperatura ni presión.
6. ¿Qué necesito saber sobre mi sistema a la hora de hacer un pedido?
Para calibrar correctamente su caudalímetro, necesitamos sabe:
a. Tipo de fluido
b. Tasa de flujo prevista
c. Temperatura máx. del fluido y presión máx. del sistema
d. % de partículas suspendidas por volumen
e. Tamaño de la tubería (DI), material y grosor de la pared (esquema)
7. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un caudalímetro con rueda de paletas?
—buena repetibilidad
—baja caída de presión
—fácil mantenimiento
8. ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar un caudalímetro con rueda de paletas?
—requisitos mínimos de tuberías aguas arriba/aguas abajo
—requiere tubería completa.
Caudalímetros de turbina
1. ¿Cómo funciona un caudalímetro de turbina?
Cuando el líquido o gas fluye a través de la turbina, gira una paleta del impulsor que es percibida por los haces de infrarrojos, sensores fotoeléctricos o imanes. Entonces se genera un pulso eléctrico que se convierte en una salida de frecuencia que es proporcional a la tasa de flujo.
2. ¿Puedo utilizar un caudalímetro de turbina con partículas pequeñas?
No. Los caudalímetros de turbina se utilizan principalmente con líquidos limpios de baja viscosidad.
3. ¿Necesito una distancia en línea recta mínima antes del sensor?
Para mantener un caudal transversal uniforme, se recomienda que haya una tubería recta de al menos 10 veces la longitud del diámetro interior del medidor aguas arriba y de al menos 5 veces el diámetro interior del medidor aguas abajo del sensor. Compruebe cada caudalímetro en función de los requisitos específicos.
4. ¿Qué pasa si mi líquido tiene aire?
Algunos caudalímetros de turbina se pueden utilizar con aire. Sin embargo, si se embolsan burbujas de aire o vapor en el líquido, la lectura no será precisa. Debería haber un caudal laminar (estable) en toda la sección transversal de la tubería.
5. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un caudalímetro de turbina?
—buena precisión con líquidos
—fácil de instalar y mantener
—salida de señal para totalizar
—tasas de flujo bajo disponibles
6. ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar un caudalímetro de turbina?
—sensible a los cambios de viscosidad
—se requiere una tubería recta
—solo líquidos y gases limpios
Caudalímetros/rotámetros de área variable
1. ¿Cómo funciona un rotámetro?
Los rotámetros, o los caudalímetros de área variable, funcionan en base al principio que la variación en el área del chorro del caudal requerida para producir una presión diferencial constante es proporcional a la tasa del caudal. El fluido que fluye entra por la parte inferior del medidor, pasa hacia arriba por el tubo de medición, y alrededor del flotador, saliendo por la parte superior. La lectura de la tasa de flujo se lleva cabo anotando la posición del flotador en relación con la escala calibrada grabada en el cristal.
2. ¿Dónde se hace la lectura?
Con los caudalímetros, la lectura se toma en el centro del flotador. Se recomienda que el flotador esté a nivel ocular para minimizar errores de lectura.
3. ¿Cuál es la diferencia entre los rotámetros de lectura correlacionada y directa?
Un caudalímetro de lectura directa indica la tasa de flujo en su escala en unidades específicas (p. ej., ml/min o scfh (pies cúbicos estándares por hora)). Las escalas de lectura directa están diseñadas para un gas o líquido específicos a una temperatura y presión determinadas. Aunque es más ideal que un caudalímetro correlacionado, un caudalímetro de lectura directa es menos preciso y la gama de aplicaciones es limitada.
Un caudalímetro correlacionado tiene una escala de 65 mm o 150 mm de longitud, desde la que se toma la lectura. Dicha lectura se compara con la tabla de correlación para un gas o líquido específicos. Así se obtiene el caudal real en unidades. Un caudalímetro correlacionado puede utilizarse en diversos fluidos o gases.
4. ¿Qué sucede si utilizo un gas o líquido en vez de agua o aire? ¿Qué sucede si utilizo agua destilada?
Si dispone de un caudalímetro correlacionado, indíquenos el número de tubo y el tipo de flotador, y le podemos enviar por fax un gráfico de correlación para los gases publicitados en nuestro catálogo. También disponemos de un número limitado de correlaciones para gases no publicitados.
Para el agua destilada, utilice el gráfico de correlación para el agua.
5. ¿Puedo utilizar un rotámetro en una aplicación de vacío con contrapresión?
Sí, pero si tiene una válvula, debe montarse en la salida (parte superior del caudalímetro) Esto se realiza invirtiendo el tubo dentro de la estructura, y luego volteando la estructura. En esta posición, el tubo debería realizar la lectura correctamente desde la perspectiva original y la válvula debería estar en la salida, en la parte superior del caudalímetro. Esto permite un control correcto del vacío.
6. ¿Puedo utilizar un caudalímetro para medir diferentes tasas de flujo?
Sí. Si se utiliza un tubo de caudal correlacionado, se pueden conseguir diferentes tasas de flujo utilizando diferentes flotadores, p. ej., de carboloy, acero inoxidable, vidrio o zafiro.
7. ¿Cuáles son las diferencias entre un caudalímetro de 150 mm y uno de 65 mm?
Un caudalímetro de 150 mm tiene una longitud de escala de 150 mm y se gradúa como corresponde. Ofrece una mejor resolución que el caudalímetro de 65 mm, más económico.
8. ¿Debe un caudalímetro montarse verticalmente?
Por lo general, los rotámetros deben montarse verticalmente, dado que el flotador debe centrarse autónomamente en el chorro del fluido. A tasas de flujo elevadas, el flotador asume una posición hacia la punta del tubo de medición y a tasas de flujo bajas, se posiciona más abajo en el tubo. Algunos de nuestros rotámetros disponen de flotadores con resorte, por lo que pueden montarse en cualquier orientación.
9. ¿Qué flotador tengo?
Los flotadores de vidrio son negros y los flotadores de zafiro son rojos. Los flotadores de carboloy y acero inoxidable tienen ambos un aspecto metálico, pero los primeros son magnéticos.
10. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un caudalímetro de área variable?
—no es caro
—se limpia automáticamente parcialmente
—no requiere electricidad
—disponible en diferentes materiales en pro de la compatibilidad química
11. ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar un caudalímetro de área variable?
—sin salida para la transmisión de datos
—sensibles a diferentes tipos de gases y cambios en la temperatura y presión