Racores de rosca de tubería estándar
Roscas de tubería cónica estándar nacional estadounidense (NPT)
Tamaño nominal
(diámetro
interior)
DE real Hilos por pulgada Longitud del apriete
(manual)
Vueltas de apriete manuales Vueltas de refuerzo con llave inglesa Longitud de la rosca efectiva
1/16 0,3125 27 0,160     0,2611
18 0,405 27 0,180 0,260
¼ 0,540 18 0,200 4 3 0,401
38 0,675 18 0,240 3 0,408
½ 0,840 14 0,320 3 0,534
¾ 1,050 14 0,340 3 0,546
1 1,315 11,5 0,400 0,682
1,660 11,5 0,420 0,707
1,900 11,5 0,420 0,724
2 2,375 11,5 0,436 5 3 0,756
2,875 8 0,682 3 1,136
3 3,500 8 0,766 6 3 1,2000
4,000 8 0,821 1,2500
4 4,500 8 0,844 1,3000
5 5,563 8 0,937 1,4063
Véase las ilustraciones de los racores en tamaño real (con una visualización al 100 %).