Bombeo sensible de células con bombas peristálticas
El cabezal de bomba Pro-280 Ismatec para bombear células vivas
Ismatec Pro-280 pump headEl cabezal de bomba Pro-280 conectado a un accionamiento de bomba peristáltica de proceso BVP o proceso MPC es un sistema adecuado para bombear células vivas continuamente, que minimiza a la vez el daño a las células. Es un sistema de diseño exclusivo adecuado para utilizarse en aplicaciones de biotecnología. Se ha probado a escala de laboratorio y en reactores de producción de pequeña escala de hasta 30 litros.
¿Cómo funciona?
El cabezal de bomba Pro-280 tiene 2 rodillos convexos y el alojamiento del tubo es cóncavo. Antes de que el rodillo cierre por completo el tubo aplastado, las células pueden escapar por un hueco hacia la pared del tubo y, por lo tanto, no quedan «aplastadas» ni dañadas.
Isamatec Pro-280 Convex rollers and tube-bed
Comparación de diferentes sistemas de bomba peristáltica para utilizar en cultivos celulares animales
El bombeo de células vivas en un biorreactor es un reto. Aunque las bombas peristálticas son adecuadas para funcionar en biorreactores, el bombeo continuo (circulación) de células vivas viables es un reto, dado que los cabezales de bombas peristálticas dañan las células a largo plazo debido a la interacción mecánica. Ismatec trabajó con la ZUW (Universidad Winterthur de Zúrich, Suiza) para demostrar que los cabezales de bombas peristálticas diseñadas para el bombeo suave son adecuados para bombear células vivas.
Ismatec at ZUW Zurich University Winterthur
Aplicación: bombeo de cultivos celulares animales
Doña Fan Guo y el Prof. Dr. U. Graf-Hausner de la Universidad Técnica Winterthur de Zúrich y el Dr. Joanne Laukart de Ismatec realizaron una comparación de diferentes sistemas de bomba peristáltica.
Método: cultivo de células de hibridoma en frascos para centrífuga
Las células son bombeadas continuamente mediante un circuito externo a una tasa de flujo constante (1/2 volumen del reactor / hora = 250 ml/h) hasta que se detecta la muerte identificable de las células. Se supervisó la viabilidad de las células analizando el chorro celular de derivación. El objetivo consistió en mantener una elevada viabilidad de las células con daños reducidos en las células.
Resultado
Utilizando el cabezal de bomba P-280, se observó la muerte celular transcurridas 56 horas. Otros cabezales de bomba presentaron una muerte celular transcurridas solo 27 horas. La vitalidad de las células vivas con el cabezal de bomba P-280 se mantuvo al 87 % transcurridas 56 horas de bombeo continuo.
Isamatec Pro-280 test results