Cómo empalmar tubos microperforados
Algunos procedimientos de autoanálisis especializados requieren diámetros interiores de tubo inferiores al 0,51 mm. En dichos casos, pida los tubos Tygon® con racores Luer Lock (serie 95611) o haga conexiones mediante el método de empalme.
  1. Una un extremo de un tramo de tubo codificado por color (A) al otro extremo del tramo del tubo de extensión (B). (Ambos tramos de tubo deben tener el mismo diámetro interior y diámetro exterior).
  2. Centre una pieza de entre 1" y 2» de un tubo más largo (C) entre los extremos de las dos piezas que deben unirse (A y B). La pieza de tubo corta debe ser de un material similar y con un diámetro interior aproximadamente igual al diámetro exterior del tubo al que debe unirse.
  3. Con la pieza corta (C) centrada en la junta, aplique disolvente o sellador en el exterior del tubo (B) y empalme el tubo (C) en el (B). Repita el proceso para el tubo (A) para crear una unión permanente. Si en el futuro se deben hacer cambios en los tubos, entonces aplique disolvente o sellador solamente en los tubos (B) y (C). Utilice un disolvente del tipo cetona para empalmar tubos Tygon® o Viton®; un adhesivo RTV para tubos de silicona; y un tetrahidrofurano con tubos BPT PharMed®.