Casetes para tubos Masterflex® Ismatec®: tipos CA y MS/CA
Los casetes Click 'n' Go™ de Ismatec permiten el intercambio de tubos fácil y rápido para bombas peristálticas, Hay disponibles dos tipos de casetes para tubos:
- CA casetes para tubos peristálticos de 2 paradas (tubos CA)
- MS/CA casetes para tubos peristálticos de 3 paradas *(tubos MS/CA)
* es posible que los últimos tipos de tubos compatibles con los casetes MS/CA solo estén disponibles como tubos de 2 paradas. La convención para fijar nombres cambia de tubos de «3 paradas» a tubos «MS/CA».
Casetes CA
Los casetes CA grandes son adecuados para utilizarse con las bombas peristálticas de alta precisión y bajo caudal de las series IPC e IPC-N. Los casetes CA aceptan tubos peristálticos de 2 paradas con un hueco de 152 mm entre tapones. Los tamaños adecuados de los tubos van de 0,13 a 3,17 mm de diámetro interior. Los casetes CA equipados con un nivelador de presión permiten ajustar una presión diferente para los tubos de cada canal. En función de la aplicación, el material y el diámetro de los tubos, se puede ajustar una presión óptima de los tubos. Para mantener tasas de flujo constantes, puede ser necesario el ajuste periódico de la presión de los tubos. El uso de los casetes equipados con nivelador de presión suele incrementar la presión diferencial máxima que se puede conseguir de una bomba peristáltica.
En el momento de realizar un pedido de casetes CA, los adaptadores de sustitución para los primeros no se incluyen, por lo que deben pedirse por separado.
Los casetes CA son adecuados para:
- Tubos peristálticos (CA) de 2 paradas
- hueco entre los tapones de los tubos de 152 mm
- Los diámetros interiores de los tubos van de 0,13 a 3,17 mm
Tenga en cuenta que: los adaptadores 07618-65 no se incluyen con los casetes y deben solicitarse por separado.
Casetes MS/CA
Los casetes MS/CA pequeños son adecuados para utilizarse con la serie Reglo y algunos cabezales de bomba (cabezales MS/CA) para la familia de bombas BVP y MCP. Los casetes MS/CA aceptan tubos (MS/CA) peristálticos de 3 paradas con un hueco de 72 mm entre tapones. Los últimos tubos adecuados para estos casetes solo están equipados con dos tapones y se denominan «tubos MS/CA». Los tamaños adecuados de los tubos van de 0,13 a 3,17 mm de diámetro interior. Los casetes MS/CA equipados con un nivelador de presión permiten ajustar una presión diferente para los tubos de cada canal. En función de la aplicación, el material y el diámetro de los tubos, se puede ajustar una presión óptima de los tubos. Para mantener tasas de flujo constantes, puede ser necesario el ajuste periódico de la presión de los tubos. El uso de los casetes equipados con nivelador de presión suele incrementar la presión diferencial máxima que se puede conseguir de una bomba peristáltica. Los casetes MS/CA estándares no disponen de nivelador de presión. La presión constante se aplica con un muelle preinstalado de acero inoxidable.
Los casetes MS/CA son adecuados para:
- Tubos peristálticos (MS/CA) de 3 paradas
- hueco entre los tapones de los tubos de 72 mm
- Los diámetros interiores de los tubos van de 0,13 a 3,17 mm