Reactivos 3S de Merck para la titulación con Metrohm OMNIS
3S es una solución de envasado inteligente protegida con un precinto original. Se produce una transferencia de datos automática entre el tapón y el valorador Metrohm OMNIS mediante RFID (identificación por radiofrecuencia).
Manejo seguro de productos químicos: riesgo minimizado de contaminación mediante el intercambio de reactivos sin contacto
Conexión inteligente de consumibles químicos: comunicación entre la tapa 3S y el software de instrumentos a través de RFID con un indicador de estado visual en el sistema
Transferencia segura de información: Transferencia directa basada en RFID de datos de reactivos al software de instrumentos para la eliminación de errores humanos. Cómo usar
- Retire el anillo a prueba de manipulación y empuje hacia abajo para abrir
- Conecte con un solo movimiento de la mano al adaptador de líquido Omnis
- Los datos de reactivo se transfieren automáticamente al método.