Supelco® SmartChemicals para mejorar su proceso de valoración
Supelco® SmartTitrants and Supelco® SmartStandards son los desarrollos de Merck más recientes en la tecnología de valoración. Las etiquetas RFID de los productos químicos son escaneadas por un valorador Mettler Toledo y transfieren automáticamente los datos al valorador. Con el uso de Smartchemicals disfrutará de cuatro ventajas principales:
- Transferencia segura de los datos: garantiza una transferencia de datos estándar y del reactivo completo y correcto al software de valoración
- Uso sencillo: manejo intuitivo y transferencia adecuada de los datos con un solo toque
- Gestión de calidad ampliada: determinación del título, vida útil, datos de cumplimiento, fecha de apertura inicial, fecha de lanzamiento
- Eficiencia mejorada: transferencia rápida de datos - ahorra tiempo - sin escritura manual y sin que sea necesaria la revisión por parte de otra persona
Toda la información necesaria para la ejecución del método, el cálculo de resultados y la documentación se transfiere sin problemas
- Nombre del producto
- Número de artículo
- Nº de lote
- Concentraciones
- Fecha de lanzamiento
- Vida útil: los productos químicos caducados están bloqueados para impedir el uso
- Fecha de apertura inicial
Cuando se usan estándares, se transfiere también la siguiente información adicional:
- Peso molecular
- Nombre del proveedor
- Conformidad según las farmacopeas e ISO
- Incertidumbre de medición
Soluciones volumétricas Titripur®, Certipur® estándares volumétricos y todos los tituladores Aquastar® Karl Fischer y estándares de la gama SmartChemical disponen de una etiqueta RFID en el precinto. Todos los datos relevantes del Certificado de análisis se almacenan en la etiqueta RFID de SmartChemical. SmartChemicals puede ser compatible con los siguientes tituladores de Mettler Toledo: G20S, G10S, V30S, V20S, V10S, T9, T7 y T5. Será necesario enlazar un lector SmartChemical a su sistema para lograr que sea compatible. Si desea obtener asistencia o más información acerca de esta configuración: solicite asistencia sirviéndose del siguiente formulario.
Obtener más información