Valoración con los productos químicos y las soluciones de Merck
La valoración es un análisis químico cuantitativo que permite determinar la concentración desconocida de cualquier sustancia. En función de la sustancia que desee analizar, se pueden usar diferentes reacciones de valoración. La valoración de base ácida se utiliza para la alcalimetría o acidimetría. La valoración redox se utiliza para bromatometría, cerimetría, cromatometría, cromometría, yodometría, permanganometría, titanometría y ferrometría. La precipitación se utiliza para determinar la concentración de nitrato de plata, también llamado argentometría. La valoración complexométrica es particularmente interesante para la determinación de una mezcla de diferentes iones metálicos en solución.
En función del tipo de reacción de valoración, se pueden usar diferentes agentes:
- Acuosos
- No acuosos
- Valoración bifásica
La gama Merck para la valoración consta de los siguientes productos:
- Titripur® para la valoración volumétrica
- Aquastar® para la valoración Karl Fischer
- Titriplex® para la valoración complejométrica
- Titrisol® concentrados
- Titripac® solución de envasado inteligente
- Smartchemicals para la automatización con los instrumentos Mettler Toledo
- Reactivos 3S para la automatización con instrumentos Metrohm
Soluciones volumétricas Merck Titripur®
Excelente pureza, calidad y fiabilidad para análisis de metales o impurezas, ensayos o determinación de concentración.
Soluciones volumétricas Merck Titripac®
Solución de envasado innovadora de Merck que ahorra tiempo y dinero y protege el entorno. Ganadora del premio Green Good Design Award 2016.
Estándares volumétricos de Merck
Los estándares volumétricos Certipur® son materiales de referencia certificados y fiables que garantizan resultados de valoración precisos.
Merck SmartChemicals para sistemas Mettler Toledo
Los Supelco® SmartTitrants y Supelco® SmartStandards son los desarrollos de Merck más recientes en la tecnología de valoración.
Merck 3S chemicals para sistemas Metrohm OMNI
3S es una solución de envasado inteligente protegida con un precinto original. Se produce una transferencia de datos automática entre el tapón y el valorador Metrohm OMNI mediante RFID (identificación por radiofrecuencia).
Indicadores Merck
Un indicador ácido-alcalico o indicador de pH es un agente colorante que cambia de color para la visualización