Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos
Con cientos de puntas para automatización de Thermo Scientific™ diseñadas para acoplarse en más de 50 estaciones de trabajo y variaciones de cabezales de pipeteado, estamos convencidos de que encontrará las puntas que incrementen la eficiencia con un rendimiento preciso y exacto.
Estas puntas se someten a un riguroso programa de control de calidad para garantizar su uniformidad, lo que da como resultado una superior rectitud de las puntas y un bajo coeficiente de variación, que oscila entre el 1% y el 3%. Con estrictas especificaciones de fabricación, nuestras puntas cumplen con tolerancias un 400% más ajustadas que las puntas de pipetas convencionales.
Puntas para automatización Thermo Scientific para plataformas automatizadas de manipulación de líquidos Beckman
- Las puntas se han validado en las mismas estaciones de trabajo para las que se crearon
- Disponibles esterilizadas, sin esterilizar, filtradas con esterilización, calibre ancho y baja retención
- Longitud ampliada de la punta compatible con placas de pocillos profundos de 96 y 384 pocillos
Puntas para automatización Thermo Scientific para plataformas automatizadas de manipulación de líquidos Tecan
- Su opción conductora ofrece un mejor rendimiento en el pipeteado
- Las puntas se han validado en las mismas estaciones de trabajo para las que se crearon
- Las puntas de 20 μl aumentan la precisión del pipeteado de bajo volumen mediante la minimización de espacio muerto en aire
Puntas para automatización Thermo Scientific para plataformas robóticas automatizadas de manipulación de líquidos PerkinElmer/Packard
- Su opción conductora ofrece un mejor rendimiento en el pipeteado
- Mayor precisión para los ensayos de multidispensación más estrictos
- Las puntas se han validado en las mismas estaciones de trabajo para las que se crearon
Puntas para automatización Thermo Scientific para plataformas automatizadas de manipulación de líquidos Agilent
- Bajo porcentaje de coeficiente de variación
- Disponibles esterilizadas, sin esterilizar o filtradas con esterilización
- Validadas en la misma estación de trabajo para la que se ha creado la punta
Puntas para automatización Thermo Scientific para plataformas automatizadas de manipulación de líquidos Eppendorf
- Bajo porcentaje de coeficiente de variación
- Disponibles esterilizadas, sin esterilizar o filtradas con esterilización
- Validadas en la misma estación de trabajo para la que se ha creado la punta
Puntas para automatización Thermo Scientific para otras plataformas automatizadas de manipulación de líquidos
Puntas para:
- Sistemas universales Qiagen
- Sistemas para dispositivos moleculares
- Estaciones de trabajo para manipulación de líquidos Caliper/Zymark
- Sistemas de pipeteado BioTek
- Plataformas automatizadas de manipulación de líquidos Thermo Scientific