Puntas de pipeta de tamaño universal
Las puntas de pipeta ART™ de Thermo Scientific™ ofrecen una completa selección de puntas de barrera, sin filtro y especiales. Nunca ha sido tan fácil encontrar una punta que pueda acoplarse prácticamente en cualquier pipeta o aplicación para el laboratorio. Todas proporcionan fiabilidad, rendimiento y calidad ART probada, con el respaldo de los más altos estándares de Thermo Scientific y un servicio de asistencia a nivel mundial.
Desde puntas sin filtro y de barrera de 10 μl a 10 ml hasta productos especiales de calibre ancho y carga de gel, cada punta tiene certificación de cumplimiento de los más altos estándares del sector para precisión y claridad en moldeado; también tienen certificación de no incluir ARNasa, ADNasa, ATP ni pirógenos. Y cada una de ellas cumple las especificaciones exactas de su respectivo fabricante de pipetas.
Challenge our Barrier Tips at no cost
Puntas de barrera ART™ de Thermo Scientific
La barrera con autosellado ART™ de Thermo Scientific™ ofrece una protección total frente a aerosoles y contaminación de líquidos. Una completa oferta de productos que incluye opciones de presentación en gradillas y recarga así como puntas especiales con carga de gel, longitud ampliada, resistentes a disolventes y poro ancho que facilitan la labor de encontrar una punta que se acople prácticamente a cualquier pipeta o aplicación del laboratorio. Mediante la tecnología avanzada de baja retención, la superficie hidrófoba interna de las puntas de baja retención ART™ reduce significativamente la pérdida de muestra por adherencia y maximiza la recuperación de la muestra.
Puntas sin filtro ART™ de Thermo Scientific
La completa selección de puntas especiales y sin filtro proporcionan fiabilidad, rendimiento y calidad ART™ probada. Las puntas sin filtro ART™ son la opción ideal para cualquier pipeta o aplicación del laboratorio. Disponibles como puntas especiales de baja retención, carga de gel, longitud ampliada y poro ancho, así como en opciones de presentación en gradillas, recarga y a granel.