Sistemas de pipeteado manual
Presentación de las nuevas pipetas Finnpipette F1 y F1-ClipTip
La evolución de la excelencia en pipeteado da un paso de gigante gracias a sus valiosos comentarios. Cada una de sus sugerencias se ha convertido en una característica clave que aumenta su seguridad en el laboratorio.
- Ajuste de volumen sin esfuerzo y silencioso con fuerzas más de un 50% inferiores en comparación con los modelos anteriores.
- El botón de ajuste de volumen con textura y el agarre opcional mejoran la sujeción
- Las fuerzas de pipeteado inferiores reducen las lesiones por esfuerzos repetitivos (RSI) aún más sin afectar a los resultados.
Dé el salto al rendimiento excepcional con la redefinición de comodidad.
Sistemas de pipeteado manual ClipTip
Las pipetas F1-ClipTip™ de Thermo Scientific™ transforman el proceso de pipeteado diario con la tecnología de interconexión ClipTip de Thermo Scientific, que garantiza un completo sellado en cada canal con una mínima fuerza de expulsión y acoplamiento de puntas. Una vez acopladas, las puntas se ajustan con firmeza y no se sueltan ni se caen independientemente de la presión de aplicación.
Sistemas de pipeteado manual Finnpipette
Las pipetas Finnpipette™ F1 de Thermo Scientific ofrecen una ergonomía excelente y un rendimiento con diseño ligero combinado con pequeña fuerza de expulsión y acoplamiento de puntas. Los modelos de pipeta Finnpipette F2 son totalmente esterilizables en autoclave, cuyos materiales de gran calidad ofrecen gran durabilidad incluso en las aplicaciones más exigentes. Puede elegir entre un completa gama de puntas de pipeta Finntip™ Flex o Finntip para lograr el rendimiento idóneo.