Cómo cargar tubos en cabezales de bomba estándar Masterflex L/S
Resumen del vídeo
Video de demostración Cómo propulsar la carga de tubos de silicona y Tygon Lab en un cabezal de bomba estándar Masterflex L / S.
Los pasos
Precarga
- Elija un cabezal de bomba estándar L/S: para tubos de pared delgada o para tubos de pared gruesa
- Asegúrese de que las "arandelas de empuje" estén a ambos lados del rotor
- Localice la llave del tubo y colóquela a un lado
- La llave de tubería aplica el estiramiento adecuado y centra la tubería
Carga de tubos de silicona o Tygon Lab
- Elija la longitud deseada de la tubería
- Inserte conectores y abrazaderas de tubos
- Retire una de las "campanas finales" del cabezal
- Gire para que los puertos estén en la palma de la mano
- Coloque el tubo en el puerto utilizando la curva natural
- Apóyelo contra los dos primeros rodillos
- Inserte la llave del tubo entre el tubo y la placa del rotor
- Gire la llave y deslícese a través de la tubería hacia el otro lado mientras mantiene la tubería en su lugar
- Retire la llave cuando haya terminado
- Reemplace la campana final y alinee ambas
- Apriete las dos mitades juntas. No pellizque el tubo con los dedos o entre las dos mitades.
- Si es difícil cerrar el cabezal de la bomba, inserte la llave del tubo en la ranura y gire de 1 a 2 veces
- Compruebe que el tubo está centrado en el cabezal de la bomba
CONSEJO: Con los tubos Tygon, si es difícil girar la llave o cerrar la bomba, use una gota de agua y pásela por el borde del tubo. Esto ayudará a que la llave se deslice a través del tubo con facilidad.
CONSEJO ADICIONAL: cuando esté listo para cambiar el tubo, inserte la llave del tubo en la ranura y gire de 1 a 2 veces para separar ligeramente el cabezal de la bomba y facilitar la extracción del tubo.
Video de transcripción
Antes de la carga
Éstas son las bombas estándar L/S. Cada cabezal de la bomba Está diseñado para tubos de tamaño único, garantizan una inclusión y un rendimiento óptimos. Hoy demostraré la forma correcta de cargar un cabezal de bomba estándar Masterflex L/S. Pero primero revisemos los dos tipos de bombas estándar L/S. Este cabezal de bomba utiliza tubos de pared delgada, tiene rodillos que se extienden ligeramente pasados por la placa. Este cabezal de bomba utiliza tubos de pared gruesa. Tiene rodillos ubicados justo dentro de la placa. Observe las "arandelas de empuje" a cada lado y asegúrese de que ambas arandelas de empuje estén en el rotor. Ésta es una llave de tubería. Utilizaremos esto en el proceso de carga de la bomba. El uso de la llave de tubo aplica el estiramiento adecuado al tubo, además de centrar el tubo en los rodillos y dentro de la bomba. ¡Ahora carguemos el cabezal de la bomba!
Cómo cargar tubos de silicona en un cabezal de bomba estándar
Primero, seleccione la longitud deseada de tubo que va a colocar en la bomba. Inserte los conectores de tubos y abrazaderas de tubería para mantener los conectores en su lugar. Este es un material de silicona. Observe cómo el tubo tiene una curva natural. Y va a cargar esta curva natural con el rotor. Retire una de las "campanas finales". Gire para que los puertos estén en la palma de la mano. Coja el tubo, con la curva natural colóquelo en el puerto, apóyelo contra los dos primeros rodillos, y coja esta llave de tubo e insértela entre el tubo y la placa del rotor. Observe cómo la tecla presiona el tubo en la carcasa. Ahora empezaré a girar esta llave hacia el otro lado mientras sostengo el tubo en su lugar con el pulgar. Usando la tecla, presionaré el tubo uniformemente en la bomba. Muevo mi pulgar ligeramente hacia arriba y retiro la llave. Reemplace la campana final y tenga cuidado de no pellizcar el tubo y alinéelo. Apriete las dos mitades juntas, mientras procura no pellizcar el tubo entre las dos mitades. Observe cómo el tubo está ahora en el centro del cabezal de la bomba
Cómo cargar tubos Tygon-Lab en un cabezal de bomba estándar
Tubos Tygon es un material un poco más rígido que la silicona. Repita el mismo procedimiento de carga que con el tubo de silcona encima. Aquí hay un pequeño truco para ayudar a cargar este tipo de material. Si le resulta un poco difícil girar la llave o cerrar la bomba, use una gota de agua y pásela por el borde del tubo. Esto ayudará a que la llave se deslice a través del tubo con facilidad. A veces, cuando vuelve a armar el cabezal de la bomba, es un poco difícil. Tome la llave y colóquela en la ranura y gírela una o dos veces. Esto estirará un poco el tubo y lo relajará. La bomba debe cerrarse un poco más fácilmente. Asegúrese de no pellizcar el tubo y ver que está centrado. Si no está completamente centrado, no se preocupe porque una vez que lo monte en el accionamiento de la bomba y lo ejecute, se centrará automáticamente dentro de la bomba, ya que utilizó la llave y estiró el tubo correctamente.
Un truco más para compartir, una manera fácil de abrir la bomba cuando esté listo para cambiar el tubo. Usando la llave de tubo nuevamente, insértela en la ranura, gírela un par de veces. Esto empujará el cabezal de la bomba ligeramente hasta apartarlo. Así será más fácil sacar el tubo
Última actualización:05/03/2021