Disolventes para técnicas de espacio en cabeza PESTINORM®
Disolventes de alta pureza para el análisis de impurezas volátiles orgánicas
Análisis estático por CG (GC-HS) es una técnica que se usa para concentrar analitos volátiles antes del análisis. Puede mejorar la detección de bajos niveles de analitos volátiles y minimizar la interferencia de matrices eliminando la necesidad de inyectar la muestra directamente. Nuestra nueva línea de disolventes GC-HS incluye seis de los disolventes orgánicos usados con más frecuencia:
- Pureza muy alta (>99,99% del ensayo)
- Transmitancias UV muy altas
- Se controla cada lote y se evalúa específicamente con un análisis de patrones de OVI
- Idóneo para el análisis de OVI como se describe en los métodos ICH, USP y EP
Descripción | Paquete | Referencia | Precio oferta | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|
N,N-dimetilformamida 99,0-100,00% PESTINORM® para cromatografía de gases con espacio en cabeza | 1 l | 85395.290E | |||
N,N-dimetilformamida 99,0-100,00% PESTINORM® para cromatografía de gases con espacio en cabeza | 1 l | 85395.320E | |||
Dimetilsulfóxido 99,99-100,00% PESTINORM® para cromatografía de gases con espacio en cabeza | 1 l | 85396.290E | |||
Dimetilsulfóxido 99,99-100,00% PESTINORM® para cromatografía de gases con espacio en cabeza | 1 l | 85396.320E | |||
N,N-dimetilacetamida 99,99-100,00% PESTINORM® para cromatografía de gases con espacio en cabeza | 1 l | 85397.290E | |||
N-metil-2-pirrolidona (NMP) 99,9-100,0% PESTINORM® para cromatografía de gases con espacio en cabeza | 1 l | 85398.290E | |||
1,3-dimetil-2-imidazolidona ≥ 99,5% PESTINORM® para cromatografía de gases con espacio en cabeza | 1 l | 85448.290E |