Amplia gama de patrones de índice de refracción (1,34325-1,65808 ŋD)
Gama completa compuesta por 25 patrones con base de disolvente y estabilizados con sacarosa a 20 °C
Estos 25 patrones de índice de refracción se pueden utilizar con cualquier marca de refractómetros.
- Una de las gamas más amplias del mercado
- Se presentan en un práctico frasco cuentagotas de 15 ml de alta calidad
- Incertidumbre de la medición hasta ±0,00014 unidades ŋD
- Uniformidad del producto: independiente, certificado y trazable
- Certificados de análisis y hojas de datos de seguridad disponibles en línea
Descripción | Índice de refracción | Paquete | Referencia | Precio oferta | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrón de índice de refracción a 20 °C, con base de disolvente | 1,38779 nD | 15 ml | 85114.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, con base de disolvente | 1,40485 nD | 15 ml | 85115.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, con base de disolvente | 1,42345 nD | 15 ml | 85116.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, con base de disolvente | 1,44468 nD | 15 ml | 85117.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, con base de disolvente | 1,46768 nD | 15 ml | 85118.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, con base de disolvente | 1,49672 nD | 15 ml | 85119.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, con base de disolvente | 1,50044 nD | 15 ml | 85120.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, con base de disolvente | 1,51726 nD | 15 ml | 85121.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, con base de disolvente | 1,53660 nD | 15 ml | 85122.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, con base de disolvente | 1,65808 nD | 15 ml | 85123.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,34325 nD | 15 ml | 85124.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,34782 nD | 15 ml | 85125.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,34968 nD | 15 ml | 85126.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,35015 nD | 15 ml | 85127.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,35093 nD | 15 ml | 85128.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,35171 nD | 15 ml | 85129.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,35568 nD | 15 ml | 85130.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,37233 nD | 15 ml | 85131.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,38115 nD | 15 ml | 85132.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,39032 nD | 15 ml | 85133.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,39986 nD | 15 ml | 85134.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,40978 nD | 15 ml | 85135.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,42009 nD | 15 ml | 85136.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,43080 nD | 15 ml | 85137.015E | |||
Patrón de índice de refracción a 20 °C, estabilizado con sacarosa | 1,44193 nD | 15 ml | 85138.015E |