Sistemas de cubos para salas limpias
Equipos delimpieza deacero inoxidable parasalas limpias
Disponible como sistema de cubo sencillo o doble. Los accesorios son completamente esterilizables en autoclave (se pueden desmontar en partes individuales) y tienen un diseño conforme a la BPF.
La compatibilidad con salas limpias de los equipos de limpieza se garantiza por medio de pruebas prácticas a largo plazo. Disponible con mopa y soporte para mopa. Todas las versiones con escurridor plano Ringo ES-CR. Se puede ampliar opcionalmente con la unidad de limpieza de superficies. Disponibles accesorios adicionales o adaptaciones específicas de producto previa solicitud.
Systembox EasyMop GMP®
El sistema MopJump patentado con área de desplazamiento permite la recogida de cualquier impregnación del cabezal de la mopa fácil y sin contacto. EasyMop GMP® Systembox es adecuado para 10 mopas. El triple sellado garantiza que la caja se cierre perfectamente. Las mopas MicroSicuro CR/A están fabricadas de un hilo especial adecuado para salas limpias (ISO 5). El material se ha desarrollado especialmente para el método de impregnación.
El carro del sistema EasyMop GMP también es de acero inoxidable, conforme a la BPF, con ruedas especiales esterilizables en autoclave y con hasta 4 cajas.
Sistemas de cubo sencillo y doble
Elija entre la lista de productos y precise las características de su búsqueda...