Soluciones no estériles para superficies y CIP
Puesto que los productos no estériles ofrecidos varían de un país a otro, esta página proporciona un resumen general de los grupos de productos disponibles. Nuestro equipo de ventas estará encantado de facilitarle información sobre la disponibilidad de productos en su región, así como su idoneidad para su aplicación específica.
Detergentes para superficies:
- Detergentes alcalinos muy espumosos para superficies
- Detergentes neutros muy espumosos multiuso
- Detergentes no espumosos para suelos de alta resistencia, para uso manual o con máquinas fregadoras
Detergentes - CIP:
- Detergentes alcalinos para CIP, para eliminación de suciedad orgánica, como grasas y aceites
- Detergentes ácidos para CIP, para eliminación de suciedad orgánica e inorgánica, especialmente depósitos de minerales y calcio
Desinfectantes para superficies:
- Detergentes desinfectantes a base de enlaces de amonio cuaternario
- Desinfectantes no esporicidas de amplio espectro para desinfección final
Disinfectantes - CIP:
- Desinfectantes para CIP, a base de ácido peracético
- Desinfectantes para CIP, a base de hipoclorito sódico