Bancadas asiento para salas limpias
Las bancadas asiento son una barrera funcional para separar áreas diferentes y permiten una entrada y salida controlada y con baja contaminación con partículas de los empleados que trabajan en una sala limpia o entornos controlados. Los zapatos de calle se almacenan en los compartimentos que tiene la bancada asiento y luego el personal pasa las piernas por encima hasta el lado «limpio».
Compatible con salas limpias, con superficie para sentarse de acero inoxidable, opcionalmente en polietileno o polipropileno, con o sin compartimento para los zapatos.
Los sitios están numerados para ayudar a localizar el asiento al personal. Disponible con chapado en melamina y/o diseño especial.