Envases de polietileno para salas limpias
Características:
- Polietileno transparente ultralimpio
- Las hojas transparentes ofrecen la ventaja de la visibilidad del producto
- Adecuado para esterilización gamma
- Indicadores de esterilización en el envase
- Sin emisión de gases
- Resistente a la mayoría de los productos químicos
- Fácilmente termosellable (temperatura de sellado de 120 °C a 200 °C)
- Disponible opcionalmente en bolsa lisa o tubo
- Certificado de conformidad con cada envío
Bolsa lisa:
- Varios anchos y longitudes
- Grosor estándar: 0,100 mm
Tubo:
- Varios anchos y longitudes
- Grosor estándar: 0,100 mm
- Tubo con núcleo de plástico, el envase ideal para artículos esterilizado extra grandes