Amplia gama de envases de esterilización de grado farmacéutico (fundas, saquitos, bolsas, etc.), fabricados con Tyvek de Keystone
Estandarice la preparación de su equipo para su esterilización y ahorre tiempo y dinero.
Gran selección de máscaras, bolsas, saquitos y fundas para sala limpia, además de consumibles de esterilización, consumibles para autoclave y envoltorios para piezas de máquinas con el fin de mantener el equipo limpio protegido de la contaminación en la producción farmacéutica y biofarmacéutica.
Cumpla con los requisitos revisados del Anexo 1 de las buenas prácticas de fabricación (BPF) de la UE. La sección 8.56 establece que las piezas deben estar secas una vez que se han esterilizado con vapor, pero que el método de cierre de la bolsa de cuello de cisne, de uso habitual, puede atrapar la humedad. Cumpla las normas con las bolsas de Tyvek de Keystone para la esterilización con vapor de las piezas intercambiables farmacéuticas.