Presentamos Testo 440, el instrumento de medición multifuncional de IAQ y velocidad del aire
Cumple sus más altos estándares de control de velocidad del aire y de calidad del aire interior (IAQ)
°C – - °F - CO2 – CO - %rF –%rH - fpm - m/s – hPa – Lux
Imagine poder realizar una sola inversión en un instrumento de medición de IAQ y velocidad del aire y, posteriormente, poder ampliarla de forma fácil e intuitiva para adaptarse a sus aplicaciones principales.
Un instrumento de medición de IAQ y velocidad del aire que le ofrece el soporte fiable que necesita para cumplir los requisitos más exigentes de garantía de calidad y cumplimiento de normativas de seguridad.
- Un solo instrumento para cumplir con las exigencias más importantes de medición de IAQ y velocidad del aire
- Concepto de sonda inalámbrica intuitiva, cambio rápido y sencillo de los diferentes cabezales de sonda digital
- Mayor tiempo de uso del producto, ya que las sondas digitales se pueden calibrar sin el instrumento
- Medición precisa del flujo de aire en campanas de extracción de gases de laboratorio conforme a DIN EN 14175-3/-4
- Mediciones de alta precisión, especialmente para aplicaciones de salas limpias
Testo 440
Kit de laboratorio
Instrumento de medición de IAQ y velocidad del aire testo 440 con memoria interna y función de exportación de datos. Incluye una sonda PT100 revestida con cable para productos corrosivos, y un estuche básico para testo 440 y una sonda.
Kit de CO2 con Bluetooth
Instrumento de medición de IAQ y velocidad Testo 440/sonda de CO2 con Bluetooth, incluido sensor de temperatura y humedad/estuche básico para Testo 440 y 1 sonda
Kit de humedad con Bluetooth
Instrumento de medición de IAQ y velocidad del aire Testo 440/sonda de temperatura y humedad con Bluetooth/estuche básico para Testo 440 y 1 sonda
Kit lux
Instrumento de medición de IAQ y velocidad Testo 440/sonda de CO2 con Bluetooth, incluido sensor de temperatura y humedad/estuche básico para Testo 440 y 1 sonda
Kit con hilo caliente
Instrumento de medición de IAQ y velocidad Testo 440/sonda de CO2 con Bluetooth, incluido sensor de temperatura y humedad/estuche básico para Testo 440 y 1 sonda
Kit de paletas de 16 mm
Instrumento de medición de IAQ y velocidad Testo 440/sonda de CO2 con Bluetooth, incluido sensor de temperatura y humedad/estuche básico para Testo 440 y 1 sonda
Kit de paletas de 100 mm con Bluetooth
Instrumento de medición de IAQ y velocidad Testo 440/sonda de CO2 con Bluetooth, incluido sensor de temperatura y humedad/estuche básico para Testo 440 y 1 sonda